Kluczowe dokumenty
HPA004795
Sigma-Aldrich
Anti-SLC10A2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ASBT, Anti-IBAT, Anti-ISBT, Anti-Ileal sodium/bile acid cotransporter
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
NKAEIPESKENGTEPESSFYKANGGFQPDE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC10A2(6555)
Powiązane kategorie
Immunogen
Ileal sodium/bile acid cotransporter recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SLC10A2 (solute carrier family 10, sodium/bile acid cotransporter, member 2) to białko o siedmiu domenach transmembranowych (TM). Działa jako transporter kwasów żółciowych w obecności cząsteczek sodu. Jest wysoce zaangażowany w metabolizm cholesterolu. W procesie metabolizmu uruchamia krążenie jelitowo-wątrobowe soli żółciowych. Mutacja w SLC10A2 jest związana z pierwotnym zespołem złego wchłaniania kwasów żółciowych (PBAM), idiopatycznym zaburzeniem jelitowym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86075
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yongtao Xiao et al.
EBioMedicine, 35, 133-141 (2018-08-15)
Although the pathogenesis of intestinal failure (IF)-associated liver disease (IFALD) is uncertain, IF-associated cholestasis mediated by the combination of intestinal injury and parenteral nutrition (PN) can lead to disturbed hepatocyte bile acids (BA) homeostasis and cause liver damages. We here
Sabine Middendorp et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 32(5), 1083-1091 (2014-02-06)
Differentiation and specialization of epithelial cells in the small intestine are regulated in two ways. First, there is differentiation along the crypt-villus axis of the intestinal stem cells into absorptive enterocytes, Paneth, goblet, tuft, enteroendocrine, or M cells, which is
P Oelkers et al.
The Journal of clinical investigation, 99(8), 1880-1887 (1997-04-15)
Primary bile acid malabsorption (PBAM) is an idiopathic intestinal disorder associated with congenital diarrhea, steatorrhea, interruption of the enterohepatic circulation of bile acids, and reduced plasma cholesterol levels. The molecular basis of PBAM is unknown, and several conflicting mechanisms have
Eric Y Zhang et al.
Biochemistry, 43(36), 11380-11392 (2004-09-08)
The apical sodium-dependent bile acid transporter (ASBT, SLC10A2) facilitates the enterohepatic circulation of bile salts and plays a key role in cholesterol metabolism. The membrane topology of ASBT was initially scanned using a consensus topography analysis that predominantly predicts a
Qianhui Yu et al.
Cell, 184(12), 3281-3298 (2021-05-22)
Organs are composed of diverse cell types that traverse transient states during organogenesis. To interrogate this diversity during human development, we generate a single-cell transcriptome atlas from multiple developing endodermal organs of the respiratory and gastrointestinal tract. We illuminate cell