Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA004744
Sigma-Aldrich
Anti-ARHGEF7 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Beta-Pix, Anti-COOL-1, Anti-PAK-interacting exchange factor beta, Anti-Rho guanine nucleotide exchange factor 7, Anti-p85
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
RMSGFIYQGKLPTTGMTITKLEDSENHRNAFEISGSMIERILVSCNNQQDLQEWVEHLQKQTKVTSVGNPTIKPHSVPSHTLPSHPVTPSSKHADSKPAPLTPAYHTLPHPSHHGTPHTTINWGPLEPPKTPKPW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARHGEF7(8874)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
ARHGEF7 (Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 7) jest członkiem rodziny GTPaz Rho. Bierze udział głównie w organizacji strukturalnej cytoszkieletu aktynowego. Mutacja genu powoduje upośledzenie umysłowe. Bierze udział w kontrolowaniu morfogenezy kręgosłupa za pomocą ARHGEF6.
Immunogen
Rho guanine nucleotide exchange factor 7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70076
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vadym Sulimenko et al.
Frontiers in immunology, 15, 1321321-1321321 (2024-02-19)
Aggregation of high-affinity IgE receptors (FcϵRIs) on granulated mast cells triggers signaling pathways leading to a calcium response and release of inflammatory mediators from secretory granules. While microtubules play a role in the degranulation process, the complex molecular mechanisms regulating
Georg Rosenberger et al.
Human molecular genetics, 12(2), 155-167 (2002-12-25)
Members of the Rho GTPase family are key regulatory molecules that link surface receptors to the organization of the actin cytoskeleton. It is now well established that these small GTPases are also crucial for neuronal morphogenesis and connectivity. Moreover, mutations
Kunrong Cheng et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 320(4), G627-G643 (2021-02-11)
Rho guanine nucleotide exchange factors (RhoGEFs) regulate Rho GTPase activity and cytoskeletal and cell adhesion dynamics. βPix, a CDC42/RAC family RhoGEF encoded by ARHGEF7, is reported to modulate human colon cancer cell proliferation and postwounding restitution of rat intestinal epithelial
Roxanne Nodé-Langlois et al.
Journal of cell science, 119(Pt 23), 4986-4993 (2006-11-16)
The biological mechanisms underlying the mental retardation associated with mutation of the ARHGEF6 gene, a Rac1/Cdc42 exchange factor, are still unknown, although defects in the plasticity of synaptic networks have been postulated. We have cloned the rat ARHGEF6 gene and
Anastasiya Klebanovych et al.
Cells, 8(4) (2019-04-14)
The antigen-mediated activation of mast cells initiates signaling events leading to their degranulation, to the release of inflammatory mediators, and to the synthesis of cytokines and chemokines. Although rapid and transient microtubule reorganization during activation has been described, the molecular