Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA004203
Sigma-Aldrich
Anti-HOXA6 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Homeobox protein Hox-A6 antibody produced in rabbit, Anti-Hox-1B antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LYQAGYDALRPFPASYGASSLPDKTYTSPCFYQQSNSVLACNRASYEYGASCFYSDKDLSGASPSGSGKQRGPGDYLHFSPEQQYKPDSSSGQGKALHDEGADRKYTSPV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HOXA6(3203)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Członkowie rodziny genów HOX łączą się ze sobą, tworząc kompleks. W HOXA6 (homeobox A6) w klastrze znajduje się osiem homeoboksów o długości 90kb DNA. Ulega ekspresji w błonie śluzowej jelita cienkiego dorosłego człowieka. Działa jako czynnik transkrypcyjny w definiowaniu gradientów różnicowania komórkowego. Działa głównie w rozwoju hemopoetycznych komórek progenitorowych, rozwoju embrionalnym i płodowym.
Immunogen
Homeobox protein Hox-A6 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86927
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jianjiao Lin et al.
Aging, 13(5), 6606-6624 (2021-02-04)
HOXA6 gene plays a role of the oncogene in various cancers. Nonetheless, its effect on gastric cancer (GC) occurrence and development is still unclear. We analysed whether HOXA6 interacts with the PBX2 protein using the STRING database. The molecular mechanism
D Acampora et al.
Nucleic acids research, 17(24), 10385-10402 (1989-12-25)
We report the identification of 10 new human homeobox sequences. Altogether, we have isolated and sequenced 30 human homeoboxes clustered in 4 chromosomal regions called HOX loci. HOX1 includes 8 homeoboxes in 90 kb of DNA on chromosome 7. HOX2
J R Walters et al.
Gastroenterology, 113(2), 472-477 (1997-08-01)
Different digestive enzymes and transporters are present in the duodenum, jejunum, and ileum, but the factors determining region-specific gene expression are not yet understood. Homeobox transcription factors are important in defining gradients of cellular differentiation. The aim of this study
D Duboule et al.
The EMBO journal, 8(5), 1497-1505 (1989-05-01)
This paper reports the cloning of the fourth major murine homeogene complex, HOX-5. The partial characterization of this gene cluster revealed the presence of two novel genes (Hox-5.2, Hox-5.3) located at the 5' extremity of this complex. In situ hybridization
E Boncinelli et al.
Genome, 31(2), 745-756 (1989-01-01)
We report the genomic organization of 20 human class I homeoboxes and the predicted primary sequence of the encoded homeodomains. These homeoboxes are clustered in four complex HOX loci on chromosomes 2, 7, 12, and 17. The homeoboxes of one