Kluczowe dokumenty
HPA004000
Sigma-Aldrich
Anti-ADAM9 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-A disintegrin and metalloproteinase domain 9, Anti-ADAM 9 precursor, Anti-Cellular disintegrin-related protein, Anti-Meltrin-gamma, Anti-Metalloprotease/disintegrin/cysteine-rich protein 9, Anti-Myeloma cell metalloproteinase
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
sekwencja immunogenna
PCQNNKAYCYNGMCQYYDAQCQVIFGSKAKAAPKDCFIEVNSKGDRFGNCGFSGNEYKKCATGNALCGKLQCENVQEIPVFGIVPAIIQTPSRGTKCWGVDFQLGSDVPDPGMVNEGTKCGAGKICRNFQCVDASVLNYDCD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADAM9(8754)
Immunogen
ADAM 9 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko 9 zawierające domenę dezintegryny i metaloproteinazy jest enzymem kodowanym przez gen ADAM9 u ludzi i jest członkiem rodziny białek ADAM, która zawiera domenę dezintegryny. Jest on zaangażowany w migrację komórek nowotworowych i przerzuty raka płuc do mózgu. Jego mRNA może być potencjalnym biomarkerem do diagnostyki różnicowej sarkoidozy płuc. Białko to odgrywa kluczową rolę w wielu procesach fizjologicznych, w tym w zapłodnieniu, migracji i przeżyciu komórek. Jest ważną cząsteczką w procesach inwazji i przerzutów. Jest regulowana w górę podczas progresji raka i terapii hormonalnej.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86660.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jingyu Liu et al.
The Journal of international medical research, 41(4), 1236-1241 (2013-07-17)
This prospective study investigated the potential role of serum A disintegrin and metalloproteinase 9 (ADAM9) mRNA in the differential diagnosis of pulmonary sarcoidosis from other diseases with similar clinical presentations, such as tuberculosis (TB). Serum samples were collected from patients
Kelli Cristina Micocci et al.
Biochimie, 95(7), 1371-1378 (2013-03-19)
ADAM9 (A Disintegrin And Metalloproteinase 9) is a member of the ADAM protein family which contains a disintegrin domain. This protein family plays key roles in many physiological processes, including fertilization, migration, and cell survival. The ADAM proteins have also
Che-Ming Liu et al.
PloS one, 8(1), e53795-e53795 (2013-01-24)
Cancer cells respond to stress by activating a variety of survival signaling pathways. A disintegrin and metalloproteinase (ADAM) 9 is upregulated during cancer progression and hormone therapy, functioning in part through an increase in reactive oxygen species. Here, we present
Chen-Yuan Lin et al.
Cancer research, 74(18), 5229-5243 (2014-07-26)
The transmembrane cell adhesion protein ADAM9 has been implicated in cancer cell migration and lung cancer metastasis to the brain, but the underpinning mechanisms are unclear and clinical support has been lacking. Here, we demonstrate that ADAM9 enhances the ability
Trang Thi-Huynh Le et al.
American journal of cancer research, 12(1), 176-197 (2022-02-11)
Metastatic and castration-resistant disease is a fatal manifestation of prostate cancer (PCa). The mechanism through which resistance to androgen deprivation in PCa is developed remains largely unknown. Our understanding of the tumor microenvironment (TME) and key signaling pathways between tumors