Merck
HPA003982
Sigma-Aldrich
Anti-PKN1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein kinase C- like 1, Anti-Protein kinase C-like PKN, Anti-Protein kinase PKN-alpha, Anti-Protein-kinase C-related kinase 1, Anti-Serine-threonine protein kinase N, Anti-Serine/threonine-protein kinase N1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
QKLGLLREALERRLGELPADHPKGRLLREELAAASSAAFSTRLAGPFPATHYSTLCKPAPLTGTLEVRVVGCRDLPETIPWNPTPSMGGPGTPDSRPPFLSRPARGLYSRSGSLSGRSSLKAEAENTSEVS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PKN1(5585)
Immunogen
Serine/threonine-protein kinase N1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza serynowo-treoninowa N1 jest enzymem kodowanym przez gen PKN1 u ludzi i jest mapowana na chromosomie 19p12-p13.1. Hamuje sygnalizację Wnt/β-kateniny i uwrażliwia komórki czerniaka na śmierć komórkową stymulowaną przez WNT3A. Występuje w różnych nowotworach złośliwych i może odgrywać rolę w rozwoju lub progresji raka jajnika. Bierze udział w regulacji filamentów pośrednich cytoszkieletu aktynowego. Ma również wpływ na tak różne procesy, jak czas mitozy i apoptoza.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86680
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richard G James et al.
The Journal of biological chemistry, 288(48), 34658-34670 (2013-10-12)
Advances in phosphoproteomics have made it possible to monitor changes in protein phosphorylation that occur at different steps in signal transduction and have aided the identification of new pathway components. In the present study, we applied this technology to advance
J W Bartsch et al.
Genomics, 49(1), 129-132 (1998-05-08)
Protein kinase N (PKN) is a fatty acid- and Rho-activated serine/threonine protein kinase involved in the regulation of cell motility by association with cytoskeletal components such as neurofilament and alpha-actinin. We determined the chromosomal location of the human PKN gene
Rakhee Modha et al.
The Journal of biological chemistry, 283(3), 1492-1500 (2007-11-17)
Protein kinase C-related kinase 1 (PRK1 or PKN) is involved in regulation of the intermediate filaments of the actin cytoskeleton, as well as having effects on processes as diverse as mitotic timing and apoptosis. It is activated by interacting with
Mary T Galgano et al.
Human pathology, 40(10), 1434-1440 (2009-05-12)
Protein kinase C-related kinases are regulated by phosphatidylinositol-3-kinase and Rho family GTPases. The isoform PRK1 has been characterized in detail in prostate cancer, but not in other carcinomas. We analyzed our prior microarray data for PRK1 gene expression in 175