Kluczowe dokumenty
HPA003972
Sigma-Aldrich
Anti-PDZD11 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PDZ domain-containing protein 11
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
IPYDDYPVVFLPAYENPPAWIPPHERVHHPDYNNELTQFLPRTITLKKPPGAQLGFNIRGGKASQLGIFISKVIPDSDAHRAGLQEGDQVLAVNDVDFQDIEHSKAVEILKTAREISMRVRFFPYNYHR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDZD11(51248)
Powiązane kategorie
Immunogen
PDZ domain-containing protein 11 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko 11 zawierające domenę PDZ jest białkiem kodowanym przez gen PDZD11 u ludzi. Jest partnerem interakcji z ludzkim zależnym od sodu transporterem multiwitaminowym (hSMVT) w komórkach nabłonka jelitowego. Jest przejściowo oddziałującym partnerem form b-splice ATPaz Ca2+ błony plazmatycznej (PMCA). Może odgrywać rolę w ich sortowaniu do lub z błony plazmatycznej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74533
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Svetlana M Nabokina et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 300(4), G561-G567 (2010-12-25)
Intestinal absorption of biotin is mediated via the sodium-dependent multivitamin transporter (SMVT). Studies from our laboratory and others have characterized different aspects of the human SMVT (hSMVT), but nothing is currently known about protein(s) that may interact with hSMVT and
Geoffrey M Goellner et al.
Annals of the New York Academy of Sciences, 986, 461-471 (2003-05-24)
Plasma membrane Ca(2+) ATPases (PMCAs) maintain intracellular Ca(2+) homeostasis and participate in the local regulation of Ca(2+) signaling. Spatially separate demands for Ca(2+) regulation require proper membrane targeting of PMCAs, but the mechanism of PMCA targeting is unknown. Using the