Merck
HPA003948
Sigma-Aldrich
Anti-ITIH4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GP120, Anti-IHRP, Anti-ITI heavy chain H4, Anti-Inter-alpha-inhibitor heavy chain 4, Anti-Inter-alpha-trypsin inhibitor family heavy chain-related protein, Anti-MUSTN1 antibody produced in rabbit, Anti-PK-120, Anti-Plasma kallikrein sensitive glycoprotein 120, Anti-Transmembrane protein 110 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
LAYSFVTPLTSMVVTKPDDQEQSQVAEKPMEGESRNRNVHSAGAAGSRMNFRPGVLSSRQLGLPGPPDVPDHAAYHPFRRLAILPASAPPATSNPDPAVSRVMNMKIEETTMTTQTPA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITIH4(3700)
Immunogen
Transmembrane protein 110 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Łańcuch ciężki H4 inhibitora inter-α-trypsyny jest białkiem kodowanym przez gen ITIH4 u ludzi. Białko to jest glikoproteiną ostrej fazy o masie 120 kDa produkowaną głównie w wątrobie, wydzielaną do krwi i identyfikowaną w surowicy. Bierze udział w rozwoju wątroby i stabilizacji macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM), a jego ekspresja jest zmieniona w chorobach wątroby.[1] Gen ten jest białkiem przeciwzapalnym i substratem dla kalikreiny osoczowej (PK). Wykazuje znaczną identyczność sekwencji z łańcuchami ciężkimi (HC) nadrodziny inhibitorów inter-α-trypsyny (ITI). Jego ekspresja może być wykorzystywana jako biomarker, który może ułatwić rozwój nowych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84483
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kevin Brown Chandler et al.
Journal of proteome research, 13(7), 3314-3329 (2014-06-03)
Inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H4 (ITIH4) is a 120 kDa acute-phase glycoprotein produced primarily in the liver, secreted into the blood, and identified in serum. ITIH4 is involved in liver development and stabilization of the extracellular matrix (ECM), and its
Myung-Sun Kim et al.
Molecular bioSystems, 7(5), 1430-1440 (2011-02-19)
Recurrent pregnancy loss (RPL) is defined as at least three pregnancy losses in series prior to the 20-28 weeks of pregnancy. There are several etiological factors associated with immunology, anatomy, endocrinology, genetic, infection, chromosomal abnormalities, and environmental factors contributing to
H Nishimura et al.
FEBS letters, 357(2), 207-211 (1995-01-03)
PK-120 is a substrate for plasma kallikrein (PK), recently purified from human plasma. Here we have established the cDNA sequence for human PK-120 mRNA. The deduced amino sequence of PK-120 revealed that it consists of 902 amino acid residues with
Rajpal S Kashyap et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 402(1-2), 160-163 (2009-03-06)
Inflammation and inflammatory markers play an important role in acute ischemic stroke (AIS). In an earlier study, we discovered a 120-kDa protein that was highly expressed in healthy participants, but either was not expressed or was barely expressed in AIS