Kluczowe dokumenty
HPA003897
Sigma-Aldrich
Anti-EPS8 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Przeciwciało EPS8 - przeciwciało anty-EPS8 produkowane u królików, Przeciwciało Eps8
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
PKEQFIPPYVPRFRNGWEPPMLNFMGATMEQDLYQLAESVANVAEHQRKQEIKRLSTEHSSVSEYHPADGYAFSSNIYTRGSHLDQGEAAVAFKPTSNRHIDRNYEPLKTQPKKYAKSKYDFVARNNSELSVLKDDILEILDD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPS8(2059)
Immunogen
Epidermal growth factor receptor kinase substrate 8 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Substrat 8 kinazy receptora naskórkowego czynnika wzrostu jest enzymem kodowanym przez gen EPS8 u ludzi i jest mapowany na chromosomie 12q23-q24. Jest to nowy protoonkogen związany z nowotworzeniem, proliferacją, przerzutami, opornością na chemioterapię i rokowaniem różnych ludzkich nowotworów litych. Gen ten jest kluczowym regulatorem sygnalizacji komórkowej, sygnalizacji receptora czynnika wzrostu fibroblastów (FGFR) i transportu receptora. Jest substratem receptora naskórkowego czynnika wzrostu, a jego nadekspresja prowadzi do zwiększonej sygnalizacji mitogennej i złośliwej transformacji. Ulega nadekspresji w ludzkich glejakach i wpływa na wzrost komórek glejaka prawdopodobnie poprzez regulację zewnątrzkomórkowej kinazy białkowej regulowanej sygnałem (ERK) i sygnalizacji Akt/β-kateniny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86670
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lei Wang et al.
Clinical laboratory, 59(11-12), 1261-1269 (2014-01-15)
Eps8 is a novel proto-oncogene related to the tumorigenesis, proliferation, metastasis, chemo-resistance, and prognosis of many human solid cancers. However, the function of Eps8 in acute myeloid leukemia (AML) is still unclear. Thus, this study aims to develop a real-time
Haruhi Fukuhisa et al.
Journal of human genetics, 64(6), 521-534 (2019-03-13)
Our ongoing analyses identifying dysregulated microRNAs (miRNAs) and their controlled target RNAs have shed light on novel oncogenic pathways in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). The PDAC miRNA signature obtained by RNA sequencing showed that both strands of pre-miR-130b (miR-130b-5p, the
Debbie L Cunningham et al.
PloS one, 8(4), e61513-e61513 (2013-04-30)
Eps8 is involved in both cell signalling and receptor trafficking. It is a known phosphorylation substrate for two proteins involved in the fibroblast growth factor receptor (FGFR) signalling pathway: the receptor itself and Src. Here we report a differential proteomic
W T Wong et al.
Oncogene, 9(10), 3057-3061 (1994-10-01)
We have previously isolated the coding sequence for a novel substrate for tyrosine kinases, eps8, from NIH3T3 fibroblasts. Eps8 was phosphorylated in vivo by several receptor tyrosine kinases (RTKs) and, upon overexpression, was able to enhance EGFR-mediated mitogenic signaling in
Xiaofeng Ding et al.
Oncology reports, 29(2), 697-703 (2012-12-12)
Eps8 was initially identified as a substrate of the epidermal growth factor receptor. Overexpression of Eps8 leads to increased mitogenic signaling and malignant transformation. However, little is known concerning the importance of Eps8 in human gliomas. In this study, we