Merck
HPA003877
Sigma-Aldrich
Anti-ZFX antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Zinc finger X-chromosomal protein antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
VSLAHCTVPDDVLASDITSASMSMPEHVLTGDSIHVSDVGHVGHVGHVEHVVHDSVVEAEIVTDPLTTDVVSEEVL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZFX(7543)
Opis ogólny
Białko X-chromosomalne palca cynkowego (znane również jako ZNF926) jest białkiem palca cynkowego kodowanym przez gen ZFX u ludzi. Jest członkiem rodziny Zfy, która jest wysoce konserwatywna u kręgowców. Gen jest mapowany na ludzki chromosom X.[1]
Immunogen
Zinc finger X-chromosomal protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko chromosomalne X z palcem cynkowym (ZNF926) kontroluje samoodnowę embrionalnych i hematopoetycznych komórek macierzystych jako regulator transkrypcji. Jest związane z kilkoma ludzkimi nowotworami, w tym chłoniakiem, rakiem płaskonabłonkowym krtani, rakiem prostaty i rakiem wątroby.[1] Przyczynia się również do utrzymania różnych typów komórek macierzystych i progresji różnych nowotworów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74527
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kui Li et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 6(11), 2460-2467 (2013-11-15)
ZFX (zinc finger transcription factor, X chromosome-linked) contributes to the maintenance of different types of stem cells and the progression of various cancers. We have previously reported that ZFX knockdown inhibits proliferation of glioma in vitro and in vivo. Since
Claire Nash et al.
Molecular and cellular endocrinology, 471, 1-14 (2017-05-10)
The androgen receptor (AR) is a transcription factor, and key regulator of prostate development and cancer, which has discrete functions in stromal versus epithelial cells. AR expressed in mesenchyme is necessary and sufficient for prostate development while loss of stromal
Keng Po Lai et al.
International journal of cancer, 135(8), 1790-1799 (2014-03-04)
Zinc finger protein X-linked (ZFX) is a zinc finger protein of Zfy family, which is highly conserved in vertebrates. This transcriptional regulator is not only highly expressed in embryonic stem cells (ESC) and hematopoietic stem cells, but is also upregulated
Qiang Fang et al.
Cancer genetics, 207(10-12), 461-466 (2014-12-03)
The ZFX (zinc finger protein, X-linked) gene located on the human X chromosome controls the self-renewal of embryonic and hematopoietic stem cells as a transcriptional regulator. Recently, studies have affirmed that ZFX is associated with several human cancers, including lymphoma