Kluczowe dokumenty
HPA003607
Sigma-Aldrich
Anti-SERPINA4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Kallikrein inhibitor antibody produced in rabbit, Anti-Kallistatin precursor antibody produced in rabbit, Anti-Protease inhibitor 4 antibody produced in rabbit, Anti-Serpin A4 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
NLTELSESDVHRGFQHLLHTLNLPGHGLETRVGSALFLSHNLKFLAKFLNDTMAVYEAKLFHTNFYDTVGTIQLINDHVKKETRGKIVDLVSELKKDVLMVLVNYIYFKALWEKPFISSRTTPKDFYVDENTTVRVPMMLQDQE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINA4(5267)
Immunogen
Kallistatin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kallistatyna jest białkiem kodowanym przez gen SERPINA4 u ludzi i należy do nadrodziny serpin. Tkankowa kalikreina jest zlokalizowana głównie w komórkach kubkowych, a kallistatyna w komórkach nabłonkowych ludzkiego jelita. Wiąże się z kalikreiną tkankową i hamuje kininogenazę kalikreiny, a także aktywność amidolityczną. Jest to nowy inhibitor kalikreiny tkankowej, który ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające i może odgrywać pewną rolę terapeutyczną w zaburzeniach kardiometabolicznych. Może być również przydatny w leczeniu raka płuc ze względu na jego działanie antyangiogenne i przeciwzapalne, które może być skuteczne w hamowaniu przerzutów nowotworowych.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70551
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Haidong Zhu et al.
Metabolism: clinical and experimental, 62(5), 642-646 (2012-11-30)
It is generally recognized that obesity and cardiometabolic risk are more prevalent in African Americans. Kallistatin, a novel tissue kallikrein inhibitor, has anti-inflammatory and anti-oxidant properties. Thus, the goal of this study was to examine the relationships among plasma kallistatin
Antoni Stadnicki et al.
International immunopharmacology, 3(7), 939-944 (2003-06-18)
The profile of tissue kallikrein (TK) and its inhibitor, kallistatin was evaluated in patients with active ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD). Tissue kallikrein is mainly localized to goblet cells and kallistatin to epithelial cells of human intestine. Intestinal
K X Chai et al.
The Journal of biological chemistry, 268(32), 24498-24505 (1993-11-15)
We have recently purified a novel human serine proteinase inhibitor (serpin), designated as kallistatin, which binds to tissue kallikrein and inhibits kallikrein's kininogenase and amidolytic activities. In the present studies, we have cloned a full-length cDNA encoding kallistatin from human
Ai-Li Shiau et al.
BMC cancer, 10, 245-245 (2010-06-01)
Angiogenesis plays an important role in the development and progression of tumors. Kallistatin exerts anti-angiogenic and anti-inflammatory activities that may be effective in inhibiting tumor metastasis. We investigated the antitumor effect of lentivirus-mediated kallistatin gene transfer in a syngeneic murine