Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA003601
Sigma-Aldrich
Anti-BUB3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Mitotic checkpoint protein BUB3 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
YQTRCIRAFPNKQGYVLSSIEGRVAVEYLDPSPEVQKKKYAFKCHRLKENNIEQIYPVNAISFHNIHNTFATGGSDGFVNIWDPFNKKRLCQFHRYPTSIASLAFSNDGTTLAIASSYMYEMDDTEHPEDGIFIRQVTDAETKPKSP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BUB3(9184)
Opis ogólny
Białko mitotycznego punktu kontrolnego BUB3 jest białkiem kodowanym przez gen BUB3 u ludzi. U ludzi gen ten ma siedem eksonów i sześć intronów i obejmuje region genomu o wielkości ponad 16 kb. Gen BUB3 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 10q26.
Immunogen
Mitotic checkpoint protein BUB3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen BUB3 koduje białko z powtórzeniem WD, które jest zaangażowane w szlak punktu kontrolnego wrzeciona mitotycznego. Wraz z Rae1, innym białkiem z powtórzeniem WD, funkcjonuje w zapobieganiu nieprawidłowej segregacji chromosomów. Promuje tworzenie stabilnych połączeń dwubiegunowych end-on i jest niezbędne do ustanowienia prawidłowych połączeń K-MT.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86555
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Won-Ki Baek et al.
Gene, 295(1), 117-123 (2002-09-21)
Recently, cDNA corresponding to the human homologue of the BUB3 (budding uninhibited by benomyl) mitotic checkpoint protein has been identified and cloned. Previous studies from our laboratory and others have found this gene to localize to 10q26, a region that
Assignment of BUB3 to human chromosome band 10q26 by in situ hybridization.
T K Kwon et al.
Cytogenetics and cell genetics, 88(3-4), 202-203 (2000-06-01)
Elsa Logarinho et al.
Molecular biology of the cell, 19(4), 1798-1813 (2008-01-18)
The spindle assembly checkpoint monitors the status of kinetochore-microtubule (K-MT) attachments and delays anaphase onset until full metaphase alignment is achieved. Recently, the role of spindle assembly checkpoint proteins was expanded with the discovery that BubR1 and Bub1 are implicated
J Ramesh Babu et al.
The Journal of cell biology, 160(3), 341-353 (2003-01-29)
The WD-repeat proteins Rae1 and Bub3 show extensive sequence homology, indicative of functional similarity. However, previous studies have suggested that Rae1 is involved in the mRNA export pathway and Bub3 in the mitotic checkpoint. To determine the in vivo roles
Agnieszka Skowyra et al.
Cell reports, 23(3), 852-865 (2018-04-19)
Faithful chromosome segregation during mitosis depends on the spindle assembly checkpoint (SAC), which delays progression through mitosis until every chromosome has stably attached to spindle microtubules via the kinetochore. We show here that the deubiquitinase USP9X strengthens the SAC by