Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA003509
Sigma-Aldrich
Anti-UBE2J1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HSUBC6e, Anti-NCUBE1, Anti-Non-canonical ubiquitin-conjugating enzyme 1, Anti-UBE2J1, Anti-Ubiquitin-conjugating enzyme E2 J1, Anti-Yeast ubiquitin-conjugating enzyme UBC6 homolog E
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
VLLPLKSGSDSSQADQEAKELARQISFKAEVNSSGKTISESDLNHSFSLTDLQDDIPTTFQGATASTSYGLQNSSAASFHQPTQPVAKNTSMSPRQRRAQQQSQRRLSTSPDVIQGHQPRDNHTD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UBE2J1(51465)
Immunogen
Enzym sprzęgający ubikwitynę E2 J1 - rekombinowane białko ze znacznikiem epitopu (PrEST)
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży.
Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również Prestige Antibodies® protokołów i innych przydatnych informacji.
Działania biochem./fizjol.
Enzym sprzęgający ubikwitynę E2 J1 jest białkiem kodowanym przez gen UBE2J1 u ludzi. W drożdżach enzym ten jest zlokalizowany na cytoplazmatycznej powierzchni ER i uczestniczy w degradacji nieprawidłowo sfałdowanych białek związanej z ER (ERAD). Posiada domenę transmembranową, która zakotwicza go na cytoplazmatycznej powierzchni retikulum endoplazmatycznego i bierze udział w ukierunkowaniu retrotranslowanych białek związanych z ER do degradacji proteasomalnej.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86439
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Lester et al.
Biochemical and biophysical research communications, 269(2), 474-480 (2000-03-10)
Ubiquitin-conjugating enzymes (UBCs) selectively target proteins for proteasomal degradation by the covalent attachment of ubiquitin moieties. Yeast UBC6 is unusual in having an active site distinct from all other UBCs and in possessing a transmembrane domain that anchors it to
Uwe Lenk et al.
Journal of cell science, 115(Pt 14), 3007-3014 (2002-06-26)
Integral membrane and secretory proteins which fail to fold productively are retained in the endoplasmic reticulum and targeted for degradation by cytoplasmic proteasomes. Genetic and biochemical analyses suggest that substrates of this pathway must be dislocated across the membrane of
Carla Rodriguez Tirado et al.
Oncogene, 43(4), 265-280 (2023-11-30)
Prostate cancer (PCa) is primarily driven by aberrant Androgen Receptor (AR) signaling. Although there has been substantial advancement in antiandrogen therapies, resistance to these treatments remains a significant obstacle, often marked by continuous or enhanced AR signaling in resistant tumors.