Merck
HPA003506
Sigma-Aldrich
Anti-HMGB2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HMG-2 antibody produced in rabbit, Anti-High mobility group protein 2 antibody produced in rabbit, Anti-High mobility group protein B2 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
KSKFEDMAKSDKARYDREMKNYVPPKGDKKGKKKDPNAPKRPPSAFFLFCSEHRPKIKSEHPGLSIGDTAKKLGEMWSEQSAKDKQPYEQKAAKLKEKYE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HMGB2(3148)
Opis ogólny
Białko B2 grupy wysokiej ruchliwości, znane również jako białko 2 grupy wysokiej ruchliwości (HMG-2), jest białkiem kodowanym przez gen HMGB2 u ludzi. Białko to należy do rodziny białek chromatynowych składających się z dwóch podstawowych domen wiążących DNA, HMG box A i B oraz C-końcowego kwaśnego ogona. Składa się z wysoce konserwatywnej sekwencji, ale różni się wzorem ekspresji.
Immunogen
High mobility group protein B2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko B2 o wysokiej mobilności (HMGB2) funkcjonuje jako istotny czynnik prognostyczny i może odgrywać kluczową rolę w inwazji komórek. Gen ten działa jako nowy marker prognostyczny i atrakcyjny cel terapeutyczny dla glejaka wielopostaciowego (GBM). Białko to pomaga w zmianie elastyczności DNA, jednocześnie ułatwiając transkrypcję, replikację i naprawę DNA. Odgrywa znaczącą rolę w rozwoju guza i podczas prognozowania raka wątrobowokomórkowego (HCC). Może być również związana ze szlakiem antyapoptotycznym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86405
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alok Tripathi et al.
Bioinformation, 15(7), 467-473 (2019-09-06)
Recently, High Mobility Group Box1 (HMGB1) protein has been reported as an inflammatory cytokine present in all nucleated cells with crucial role in the genesis and promotion of cancer. No HMGB1 protein mice model and its active site details are
Nazia Syed et al.
Proteomics, 15(2-3), 383-393 (2014-10-21)
Dysregulation of protein expression is associated with most diseases including cancer. MS-based proteomic analysis is widely employed as a tool to study protein dysregulation in cancers. Proteins that are differentially expressed in head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) cell
Zhe Bao Wu et al.
Neuro-oncology, 15(9), 1264-1275 (2013-07-06)
The expression profile of high-mobility group box 2 (HMGB2) in patients with glioblastoma multiforme (GBM) and its clinical signature with underlying mechanisms were not fully explored. HMGB2 protein levels were measured in 51 GBM patients by immunohistochemical studies. To clarify
Jung-Hee Kwon et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 16(22), 5511-5521 (2010-09-21)
We investigated the expression of high-mobility group box 2 (HMGB2) in patients with hepatocellular carcinoma (HCC) and its clinical effects with underlying mechanisms. HMGB2 mRNA levels were measured in 334 HCC patients by real-time reverse transcription-PCR and HMGB2 protein levels
Micah J McCauley et al.
Nucleic acids research, 41(1), 167-181 (2012-11-13)
Eukaryotic High-Mobility Group B (HMGB) proteins alter DNA elasticity while facilitating transcription, replication and DNA repair. We developed a new single-molecule method to probe non-specific DNA interactions for two HMGB homologs: the human HMGB2 box A domain and yeast Nhp6Ap