Merck
HPA003483
Sigma-Aldrich
Anti-ZKSCAN8 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-LD5-1 antibody produced in rabbit, Anti-ZNF192, Anti-Zinc finger protein 192 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
VKEHQLENGEEVVTLLEDLERQIDILGRPVSARVHGHRVLWEEVVHSASAPEPPNTQLQSEATQHKSPVPQESQERAMSTSQSPTRSQKGSSGDQEMTATLLTAGFQTLEKIED
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF192(7745)
Immunogen
Zinc finger protein 192 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Palec cynkowy z domenami KRAB i SCAN 8 (ZKSCAN8) jest również znany jako LD5-1, ZNF192 i ZSCAN40. Jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 6p21.3. Białko nie zawiera domeny Krüppel-associated box (KRAB) A ani KRAB B. Zawiera natomiast konserwowaną domenę SCAN box. Zidentyfikowano trzy polimorfizmy w tym genie. Istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo hybrydyzacji tego genu z genem dziedzicznej hemochromatozy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci dostępu do wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83528
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
P L Lee et al.
Genomics, 43(2), 191-201 (1997-07-15)
Five genes encoding zinc finger proteins of the Cys2His2 (or Krüppel) family were identified by direct cDNA hybridization to YACs 753H12 and 638D7, which encompass a region of human chromosome 6p21.3 extending from just centromeric of the microsatellite marker D6S306
E Beutler et al.
Blood cells, molecules & diseases, 21(3), 207-216 (1995-01-01)
Selective hybridization of small intestine and liver cDNA libraries was carried out using yeast artificial chromosomes (YACs) surrounding D6S105, the microsatellite that appears to be close to the gene for hereditary hemochromatosis (HFE). Of 14 candidate probes hybridizing with these