Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA003457
Sigma-Aldrich
Anti-ONECUT1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HNF-6 antibody produced in rabbit, Anti-Hepatocyte nuclear factor 6 antibody produced in rabbit, Anti-One cut domain family member 1 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SMNNLYTPYHKDVAGMGQSLSPLSSSGLGSIHNSQQGLPHYAHPGAAMPTDKMLTPNGFEAHHPAMLGRHGEQHLTPTSAGMVPINGLPPHHPHAHLNAQGHGQLLGTAREPNPSVTGAQVSNGSNSGQMEEINTKEV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ONECUT1(3175)
Powiązane kategorie
Immunogen
Hepatocyte nuclear factor 6 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ONECUT1 (one cut homeobox 1) jest również znany jako HNF6, HNF-6 i HNF6A. Jest to czynnik transkrypcyjny wzbogacony o wątrobę i zlokalizowany w przedziale jądrowym. Wiąże się ze specyficznymi sekwencjami DNA wielu promotorów genów docelowych. Gen ten reguluje złożone procesy biologiczne zachodzące w wątrobie i trzustce. Funkcjonuje w proliferacji komórek, regulacji cyklu komórkowego, różnicowaniu komórek i organogenezie, migracji komórek i adhezji komórka-matryca, metabolizmie glukozy, homeostazie żółci, zapaleniu itp. Reguluje również transkrypcję genów docelowych. Odgrywa rolę w apoptozie, onkogenezie i modulacji odpowiedzi zapalnej. Odgrywa również ważną rolę w regulacji genów CYP3A4 podczas rozwoju od okresu płodowego do okresu poporodowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84799
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Takamitsu Sasaki et al.
Drug metabolism and pharmacokinetics, 28(3), 250-259 (2013-01-08)
Human induced pluripotent stem cells (iPSCs) are a valuable source of hepatocytes for applications in drug metabolism studies. However, the current protocols for generating iPSC-derived hepatocyte-like cells (iPSHCs) are still very inefficient, and iPSHCs do not have sufficient hepatocyte-specific features
Kewei Wang et al.
Cellular signalling, 24(1), 9-16 (2011-09-07)
Hepatocyte nuclear factor 6 (HNF6) is one of liver-enriched transcription factors. HNF6 utilizes the bipartite onecut-homeodomain sequence to localize the HNF6 protein to the nuclear compartment and binds to specific DNA sequences of numerous target gene promoters. HNF6 regulates an
Lora B Sweeney et al.
Neuron, 97(2), 341-355 (2018-01-09)
Motor output varies along the rostro-caudal axis of the tetrapod spinal cord. At limb levels, ∼60 motor pools control the alternation of flexor and extensor muscles about each joint, whereas at thoracic levels as few as 10 motor pools supply