Merck
HPA003414
Sigma-Aldrich
Anti-PITPNM2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Membrane-associated phosphatidylinositol transfer protein 2, Anti-NIR-3, Anti-Phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 2, Anti-Pyk2 N-terminal domain-interacting receptor 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PITPNM2(57605)
Immunogen
Związane z błoną białko przenoszące fosfatydyloinozytol 2 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Sekwencja
PKDITKWSSNDLMDKIESPEPEDTQDGLYRQGAPEFRVASSVEQLNIIEDEVSQPLAAPPSKIHVLLLVLHGTILDTGAGDPSSKKGDANTIANVFDTVMRVHYPSALGRLAIRLVPCPPVCSDAFALVSN
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PITPNM2 (Phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 2) jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 12p24. Znane jest również jako NIR3, NIR-3, RDGB2 i RDGBA2. Białko wiąże się z aminokońcową domeną PYK2 poprzez konserwowany motyw sekwencyjny zlokalizowany na końcu karboksylowym. Składa się z sześciu domniemanych domen transmembranowych, regionu homologicznego do białka przenoszącego fosfatydyloinozytol (PI) i domeny kwaśnej. Jest to białko wiążące wapń, które bierze udział w przenoszeniu fosfatydyloinozytolu między błonami.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86370
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Lev et al.
Molecular and cellular biology, 19(3), 2278-2288 (1999-02-18)
The protein tyrosine kinase PYK2 has been implicated in signaling pathways activated by G-protein-coupled receptors, intracellular calcium, and stress signals. Here we describe the molecular cloning and characterization of a novel family of PYK2-binding proteins designated Nirs (PYK2 N-terminal domain-interacting
L Ocaka et al.
Cytogenetic and genome research, 108(4), 293-302 (2005-01-04)
Eukaryotic proteins containing a phosphatidylinositol transfer (PITP) domain can be divided into two groups, one consisting of small soluble 35-kDa proteins and the other those that are membrane-associated and show sequence similarities to the Drosophila retinal degeneration B (rdgB) protein.