Kluczowe dokumenty
HPA003403
Sigma-Aldrich
Anti-RPL12 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-60S ribosomal protein L12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
KVVYLRCTGGEVGATSALAPKIGPLGLSPKKVGDDIAKATGDWKGLRITVKLTIQNRQAQIEVVPSASALIIKALKEPPRDRKKQKNIKHSGNITFDEIVNIARQMRHRSLARELSGTIKEILGTAQSVGCNVDGRHPHDIIDD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPL12(6136)
Immunogen
60S ribosomal protein L12 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen RPL12 (60S białko rybosomalne L12) koduje białko rybosomalne, które tworzy składnik dużej podjednostki 60S rybosomów, które biorą udział w syntezie białek. Jest członkiem rodziny białek rybosomalnych L11P i jest zlokalizowany w cytoplazmie. Może bezpośrednio wiązać się z domeną 28 S rybosomalnego RNA związaną z GTPazą. Wiąże się z ludzką mitochondrialną polimerazą RNA i ułatwia przejście od inicjacji do elongacji.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86615
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Uchiumi et al.
The Journal of biological chemistry, 272(6), 3302-3308 (1997-02-07)
We have investigated binding of rat ribosomal proteins to the "GTPase domain" of 28 S rRNA and its effect on accessibility to the anti-28 S autoantibody, which recognizes a unique tertiary structure of this RNA domain. Ribosomal protein L12 and
Single-cell proteo-genomic reveals a comprehensive map of centrosome-associated spliceosome components.
Cerulo, et al.
iScience, 26, 106602-106602 (2023)
Yulia V Surovtseva et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(44), 17921-17926 (2011-10-18)
Basal transcription of human mitochondrial DNA (mtDNA) in vitro requires the single-subunit, bacteriophage-related RNA polymerase, POLRMT, and transcription factor h-mtTFB2. This two-component system is activated differentially at mtDNA promoters by human mitochondrial transcription factor A (h-mtTFA). Mitochondrial ribosomal protein L7/L12