Kluczowe dokumenty
HPA003364
Sigma-Aldrich
Anti-RPS24 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-40S ribosomal protein S24 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
TNRLLQRKQMVIDVLHPGKATVPKTEIREKLAKMYKTTPDVIFVFGFRTHFGGGKTTGFGMIYDSLDYAKKNEPKHRLARHGLYEKKKTSRKQRKERKNRMK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPS24(6229)
Immunogen
40S ribosomal protein S24 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-RPS24 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen RPS24 (białko rybosomalne S24) koduje składnik podjednostki rybosomalnej 40S. Rybosomy katalizują syntezę białek. Białko to należy do rodziny białek rybosomalnych S24E. Defekty tego genu powodują niedokrwistość Diamonda-Blackfana, która charakteryzuje się niedokrwistością makrocytarną, erytroblastopenią i zwiększonym ryzykiem rozwoju białaczki. Zaburza również biogenezę rybosomalną i dojrzewanie pre-rRNA. Gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 10q22-q23.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86604
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hanna T Gazda et al.
American journal of human genetics, 79(6), 1110-1118 (2006-12-23)
Diamond-Blackfan anemia (DBA) is a rare congenital red-cell aplasia characterized by anemia, bone-marrow erythroblastopenia, and congenital anomalies and is associated with heterozygous mutations in the ribosomal protein (RP) S19 gene (RPS19) in approximately 25% of probands. We report identification of
Valérie Choesmel et al.
Human molecular genetics, 17(9), 1253-1263 (2008-01-31)
Diamond-Blackfan anemia (DBA) is a rare congenital disease affecting erythroid precursor differentiation. DBA is emerging as a paradigm for a new class of pathologies potentially linked to disorders in ribosome biogenesis. Three genes encoding ribosomal proteins have been associated to
Jitendra Badhai et al.
FEBS letters, 583(12), 2049-2053 (2009-05-21)
Ribosomal protein S19 (RPS19) is mutated in patients with Diamond-Blackfan anemia (DBA). We hypothesized that decreased levels of RPS19 lead to a coordinated down-regulation of other ribosomal (r-)proteins at the subunit level. We show that small interfering RNA (siRNA) knock-down