Kluczowe dokumenty
HPA003281
Sigma-Aldrich
Anti-PTP4A1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PRL-1, Anti-PTP(CAAXI), Anti-Protein tyrosine phosphatase type IVA 1, Anti-Protein- tyrosine phosphatase 4a1, Anti-Protein-tyrosine phosphatase of regenerating liver 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
HNPTNATLNKFIEELKKYGVTTIVRVCEATYDTTLVEKEGIHVLDWPFDDGAPPSNQIVDDWLSLVKIKFREEPGCCIAVHCVAGLGRAPVLVALALIEGGMKYEDAVQFIRQKRRGAFNSKQLLYLEKYRPKM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTP4A1(7803)
Opis ogólny
Gen PTP4A1 (fosfataza białkowo-tyrozynowa typu IVA 1) koduje wielofunkcyjne białko należące do rodziny fosfataz białkowo-tyrozynowych (PTP). Składa się z płytkiej kieszeni w miejscu aktywnym przyłączonej do jonu siarczanowego o właściwościach wysoce hydrofobowych. Jest zlokalizowana w retikulum endoplazmatycznym w sposób zależny od farnezylacji.
Immunogen
Protein tyrosine phosphatase type IVA 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PTP4A1 (białkowa fosfataza tyrozynowa typu IVA 1) charakteryzuje się C-końcową farnezylacją. Białka te funkcjonują w regulacji proliferacji i transformacji komórek. Kodowane białko jest również określane jako PRL-1 i lokalizuje się w retikulum endoplazmatycznym i wrzecionie mitotycznym w sposób zależny od cyklu komórkowego. Jest niezbędne dla prawidłowej mitozy. Białko to bierze udział w migracji komórek, inwazji i przerzutach.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86372
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dae Gwin Jeong et al.
Journal of molecular biology, 345(2), 401-413 (2004-12-02)
The PRL phosphatases, which constitute a subfamily of the protein tyrosine phosphatases (PTPs), are implicated in oncogenic and metastatic processes. Here, we report the crystal structure of human PRL-1 determined at 2.7A resolution. The crystal structure reveals the shallow active-site
Carmen M Dumaual et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 54(12), 1401-1412 (2006-09-08)
Recent evidence suggests that the PRL-1 and -2 phosphatases may be multifunctional enzymes with diverse roles in a variety of tissue and cell types. Northern blotting has previously shown widespread expression of both transcripts; however, little is known about the
Qi Zeng et al.
Cancer research, 63(11), 2716-2722 (2003-06-05)
We demonstrate here that Chinese hamster ovary cells stably expressing PRL-3, a M(r) 20000 prenylated protein tyrosine phosphatase, or its relative, PRL-1, exhibit enhanced motility and invasive activity. A catalytically inactive PRL-3 mutant has significantly reduced migration-promoting activity. We observe
Jing Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 277(48), 46659-46668 (2002-09-18)
PRL-1 is one of three closely related protein-tyrosine phosphatases, which are characterized by C-terminal farnesylation. Recent reports suggest that they are involved in the regulation of cell proliferation and transformation. However, their biological function has not yet been determined. Here