Merck
HPA003280
Sigma-Aldrich
Anti-PHB antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Prohibitin
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
DVSLTHLTFGKEFTEAVEAKQVAQQEAERARFVVEKAEQQKKAAIISAEGDSKAAELIANSLATAGDGLIELRKLEAAEDIAYQLSRSRNITYLP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PHB(5245)
Powiązane kategorie
Immunogen
Prohibitin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-PHB antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen PHB (prohibityna) koduje białko antyproliferacyjne, które jest zlokalizowane w wewnętrznej błonie mitochondriów. Kontroluje on kilka komórkowych działań kontrolnych, takich jak proliferacja komórek, morfogeneza cristae i funkcjonalna integralność mitochondriów. Odzwierciedla również funkcję rusztowania podczas funkcjonalnej kompartmentalizacji w wewnętrznej błonie mitochondriów. Prohibityna wiąże się z białkami z rodziny Rb i hamuje ich wiązanie z czynnikami transkrypcyjnymi E2F, hamując w ten sposób transkrypcję za pośrednictwem E2F i proliferację komórek. Jest to potencjalny gen supresorowy nowotworu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86244
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexes C Daquinag et al.
JCI insight, 6(17) (2021-07-28)
The mechanism controlling long-chain fatty acid (LCFA) mobilization from adipose tissue is not well understood. Here, we investigated how the LCFA transporter CD36 regulates this process. By using tissue-specific KO mouse models, we showed that CD36 in adipocytes and endothelial
Carsten Merkwirth et al.
Biochimica et biophysica acta, 1793(1), 27-32 (2008-06-19)
Prohibitins comprise an evolutionary conserved and ubiquitously expressed family of membrane proteins. Various roles in different cellular compartments have been proposed for prohibitin proteins. Recent experiments, however, identify large assemblies of two homologous prohibitin subunits, PHB1 and PHB2, in the
Uriel Koziol et al.
EvoDevo, 5(1), 10-10 (2014-03-08)
It is believed that in tapeworms a separate population of undifferentiated cells, the germinative cells, is the only source of cell proliferation throughout the life cycle (similar to the neoblasts of free living flatworms). In Echinococcus multilocularis, the metacestode larval
S Wang et al.
Oncogene, 18(23), 3501-3510 (1999-06-22)
The retinoblastoma tumor suppressor protein and its family members, p107 and p130, are major regulators of the mammalian cell cycle. They exert their growth suppressive effects at least in part by binding the E2F family of transcription factors and inhibiting
Ahmad Salameh et al.
JCI insight, 1(10) (2016-07-29)
We have previously identified prohibitin (PHB) and annexin A2 (ANX2) as proteins interacting on the surface of vascular endothelial cells in white adipose tissue (WAT) of humans and mice. Here, we demonstrate that ANX2 and PHB also interact in adipocytes.