Kluczowe dokumenty
HPA003186
Sigma-Aldrich
Anti-DDX53 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cancer-associated gene protein antibody produced in rabbit, Anti-DEAD box protein 53 antibody produced in rabbit, Anti-DEAD box protein CAGE antibody produced in rabbit, Anti-Probable ATP-dependent RNA helicase DDX53 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
sekwencja immunogenna
DDLSSDFNIQGISAESLHGNSEQSDQERAVEDFKSGNIKILITTDIVSRGLDLNDVTHVYNYDFPRNIDVYVHRVGYIGRTGKTGTSVTLITQRDSKMAGELIKILDRANQSVPEDLVVMAEQYKLNQQKRHRETRSRKPGQRRKEFY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DDX53(168400)
Immunogen
Probable ATP-dependent RNA helicase DDX53 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
DDX53 (DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 53) to bezintronowy gen kodujący białko zawierające domeny podobne do białek helikazy DEAD-box. Białko ma długość 630 aminokwasów i może funkcjonować jako helikaza. Gen ten jest zaangażowany w proces nowotworzenia. Gen ten jest również nazywany genem związanym z rakiem (CAGE) i jest związany z kilkoma typami komórek nowotworowych i może służyć jako potencjalny cel immunoterapii przeciwnowotworowej. Może również funkcjonować w proliferacji komórkowej. CAGE negatywnie reguluje ekspresję p53 i sprawia, że komórki nowotworowe są odporne na leki przeciwnowotworowe.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bomsoo Cho et al.
Biochemical and biophysical research communications, 292(3), 715-726 (2002-04-02)
We applied serological analysis of cDNA expression library technique to identify cancer-associated genes. We screened cDNA expression libraries of human testis and gastric cancer cell lines with sera of patients with gastric cancers. We identified a gene whose expression is
Youngmi Kim et al.
The Journal of biological chemistry, 285(34), 25957-25968 (2010-06-11)
The role of the cancer/testis antigen CAGE in drug resistance was investigated. The drug-resistant human melanoma Malme3M (Malme3M(R)) and the human hepatic cancer cell line SNU387 (SNU387(R)) showed in vivo drug resistance and CAGE induction. Induction of CAGE resulted from
Youngmi Kim et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 18(3), 600-610 (2008-04-05)
A cancer-associated antigen gene (CAGE) was identified by serological analysis of a recombinant cDNA expression library (SEREX). The gene was identified by screening cDNA expression libraries of human testis and gastric cancer cell lines with sera from patients with gastric