Merck
HPA003179
Sigma-Aldrich
Anti-MED15 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ARC105, Anti-Activator-recruited cofactor 105 kDa component antibody produced in rabbit, Anti-CTG repeat protein 7a, Anti-PC2 glutamine/Q-rich-associated protein, Anti-PCQAP, Anti-Positive cofactor 2 glutamine/Q-rich-associated protein antibody produced in rabbit, Anti-TIG-1, Anti-TPA-inducible gene 1 protein, AntiMediator complex subunit 15
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
QKLVSQIEDAMRKAGVAHSKSSKDMESHVFLKAKTRDEYLSLVARLIIHFRDIHNKKSQASVSDPMNALQSLTGGPAAGAAGIGMPPRGPGQSLGGMGSLGAMGQPMSLSGQP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MED15(51586)
Opis ogólny
Gen MED15 (mediator complex subunit 15) jest mapowany na ludzkim chromosomie 22q11.2, regionie, który został usunięty w zespole DiGeorge'a.
Immunogen
Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 15 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-MED15 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen MED15 (mediator complex subunit 15) koduje składnik kompleksu wielobiałkowego ARC/Mediator i funkcjonuje jako koaktywator transkrypcji w transkrypcji polimerazy RNA II. Łączy sygnalizację TGF β/Aktywina/Nodal/Smad2/3 z aktywacją transkrypcji. Białko wiążące element regulatorowy sterolu (SREBP) wiąże się z MED15 i pośredniczy w regulacji i kontroli homeostazy cholesterolu i lipidów. Kompleks mediatorów odgrywa ważną rolę w transkrypcji genów eukariotycznych. Aberracje w genach kodujących podjednostki tego kompleksu są związane z chorobami układu sercowo-naczyniowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73543
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fajun Yang et al.
Nature, 442(7103), 700-704 (2006-06-27)
The sterol regulatory element binding protein (SREBP) family of transcription activators are critical regulators of cholesterol and fatty acid homeostasis. We previously demonstrated that human SREBPs bind the CREB-binding protein (CBP)/p300 acetyltransferase KIX domain and recruit activator-recruited co-factor (ARC)/Mediator co-activator
Concetta Schiano et al.
Biochimica et biophysica acta, 1839(6), 444-451 (2014-04-23)
Despite recent treatment advances, an increase in cardiovascular diseases (CVD) mortality is expected for the next years. Mediator (MED) complex plays key roles in eukaryotic gene transcription. Currently, while numerous studies have correlated MED alterations with several diseases, like cancer
Yoichi Kato et al.
Nature, 418(6898), 641-646 (2002-08-09)
The transforming growth factor beta (TGF beta) family of cytokines, including Nodal, Activin and bone morphogenetic protein (BMP), have essential roles in development and tumorigenesis. TGF beta molecules activate the Smad family of signal transducers, which form complexes with specific
Michelle M Thiaville et al.
Nucleic acids research, 36(17), 5571-5580 (2008-09-02)
It is unclear whether Mediator complex in yeast is necessary for all RNA polymerase II (Pol II) transcription or if it is limited to genes activated by environmental stress. In mammals, amino acid limitation induces SNAT2 transcription through ATF4 binding