Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA003162
Sigma-Aldrich
Anti-LGALS3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-35 kDa lectin antibody produced in rabbit, Anti-CBP 35 antibody produced in rabbit, Anti-Carbohydrate-binding protein 35 antibody produced in rabbit, Anti-GALBP antibody produced in rabbit, Anti-Galactose-specific lectin 3 antibody produced in rabbit, Anti-Galactoside-binding protein antibody produced in rabbit, Anti-Galectin-3 antibody produced in rabbit, Anti-IgE-binding protein antibody produced in rabbit, Anti-L-31 antibody produced in rabbit, Anti-Laminin-binding protein antibody produced in rabbit, Anti-Lectin L-29 antibody produced in rabbit, Anti-Mac-2 antigen antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
SSGQPSATGAYPATGPYGAPAGPLIVPYNLPLPGGVVPRMLITILGTVKPNANRIALDFQRGNDVAFHFNPRFNENNRRVIVCNTKLDNNWGREERQSVFPFESGKPFKIQVLVEPDHFKVAVNDAHLLQYNHRVK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LGALS3(3958)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen LGALS3 (lectin, galactoside-binding, soluble, 3) koduje lektynę specyficzną dla galaktozy zwaną ′Galectin-3′, która należy do rodziny galektyn białek wiążących węglowodany. Ma masę molową około 30 kDa i może być zlokalizowana w macierzy zewnątrzkomórkowej, cytoplazmie i jądrze. Posiada bogatą w prolinę i glicynę domenę NH(2)-końcową, która jest połączona z pojedynczą domeną C-końcową, która wiąże się z glikokoniugatami zawierającymi galaktozę.
Immunogen
Galectin-3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Galektyna-3 funkcjonuje w ostrym zapaleniu, przewlekłym zapaleniu i fibrogenezie tkanek i może służyć jako potencjalny cel terapeutyczny w leczeniu różnych chorób zapalnych. Tworzy kompleks z proteoglikanem NG2 i integryną alfa3beta1 na powierzchni komórki i promuje ruchliwość komórek śródbłonka i morfogenezę we wczesnych stadiach neowaskularyzacji. Wiąże się z Bcl-2, represorem apoptozy w cytoplazmie i wykazuje aktywność antyapoptotyczną. Gal-3 służy również jako czynnik splicingu pre-mRNA poprzez interakcję z kompleksem małych jądrowych rybonukleoprotein U1 (snRNP). Stwierdzono, że bierze udział w progresji i przerzutach kilku rodzajów nowotworów. Stwierdzono, że uczestniczy w regulacji funkcji komórek T.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70617
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Neil C Henderson et al.
Immunological reviews, 230(1), 160-171 (2009-07-15)
Galectin-3 is a beta-galactoside-binding animal lectin of approximately 30 kDa and is evolutionarily highly conserved. Galectin-3 is promiscuous, its localization within the tissue micro-environment may be extracellular, cytoplasmic, or nuclear, and it has a concentration-dependent ability to be monomeric or
Daniel K Hsu et al.
Immunological reviews, 230(1), 114-127 (2009-07-15)
Galectin-3 is absent in resting CD4+ and CD8+ T cells but is inducible by various stimuli. These include viral transactivating factors, T-cell receptor (TCR) ligation, and calcium ionophores. In addition, galectin-3 is constitutively expressed in human regulatory T cells and
Kevin C Haudek et al.
Biochimica et biophysica acta, 1800(2), 181-189 (2009-07-21)
This review summarizes selected studies on galectin-3 (Gal3) as an example of the dynamic behavior of a carbohydrate-binding protein in the cytoplasm and nucleus of cells. Within the 15-member galectin family of proteins, Gal3 (M(r) approximately 30,000) is the sole
Jun-ichi Fukushi et al.
Molecular biology of the cell, 15(8), 3580-3590 (2004-06-08)
The NG2 proteoglycan is expressed by microvascular pericytes in newly formed blood vessels. We have used in vitro and in vivo models to investigate the role of NG2 in cross-talk between pericytes and endothelial cells (EC). Binding of soluble NG2
Marika Kucińska et al.
Cell communication and signaling : CCS, 17(1), 65-65 (2019-06-19)
Fibroblast growth factor receptors (FGFRs) are integral membrane proteins that transmit signals through the plasma membrane. FGFRs signaling needs to be precisely adjusted as aberrant FGFRs function is associated with development of human cancers or severe metabolic diseases. The subcellular