Merck
HPA003152
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF773 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Zinc finger protein 419B antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
EITQLESWEEPFMPAWEVVTSAILRGSWQGAKAEAAAEQSASVEVPSSNVQQHQKQHCGEKPLKRQEGRVPVLRSCRVHLSEKSLQSREVGKDLLTSSGVLKHQVTHTGEKSHRSSKSRE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF773(374928)
Opis ogólny
Białka z palcem cynkowym (ZNF) składają się z antyrównoległego motywu spinki do włosów. Białka te zawierają helisę α, dwa pasma β i strukturę spinki do włosów. ZNF są głównie zaangażowane w rozpoznawanie DNA, składanie i montaż białek, aktywację transkrypcji, wiązanie lipidów, regulację apoptozy i pakowanie RNA.
Immunogen
Zinc finger protein 419B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen ZNF773 (Zinc finger protein 773) koduje białko palca cynkowego, które może funkcjonować jako regulator transkrypcji. Gen został powiązany z metabolizmem kwasów nukleinowych, gdzie może funkcjonować w replikacji i naprawie DNA, regulacji transkrypcji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83551
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ze-Min Yang et al.
Zhongguo Zhong xi yi jie he za zhi Zhongguo Zhongxiyi jiehe zazhi = Chinese journal of integrated traditional and Western medicine, 32(9), 1180-1187 (2012-11-29)
To analyze the metabolic levels of energy and substance in chronic superficial gastritis (CSG) patients of Pi deficiency syndrome (PDS) and of Pi-Wei hygropyrexia syndrome (PWHS), including lipid, protein, nucleic acid, carbohydrate, trace element, and energy metabolism, and to study
Identification and Analysis of Disease Target Network of Human MicroRNA and Predicting Promising Leads for ZNF439, a Potential Target for Breast Cancer.
Raghavan V and Manasa D B
International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, 2, 358-362 (2012)