Merck
HPA002916
Sigma-Aldrich
Anti-EAPP antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-E2F-associated phosphoprotein antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
VLLHGTPDQKRKLIRECLTGESESSSEDEFEKEMEAELNSTMKTMEDKLSSLGTGSSSGNGKVATAPTRYYDDIYFDSDSEDEDRAVQVTKKKKKKQHKIPTNDELLYDPE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EAPP(55837)
Immunogen
E2F-associated phosphoprotein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Fosfoproteina związana z E2F jest białkiem kodowanym przez gen EAPP u ludzi. Jest to wszechobecna fosfoproteina jądrowa, która oddziałuje z aktywującymi członkami rodziny czynników transkrypcyjnych E2F. Ma kluczowe znaczenie dla homeostazy komórkowej. Gen ten może opóźniać ekspresję genu p21 wraz z wieloma innymi genami, powodując apoptozę. Zwiększa aktywność kilku promotorów regulowanych cyklem komórkowym w sposób zależny od E2F. Podwyższony poziom tego białka w transformowanych komórkach może być spowodowany zmniejszoną aktywnością Sp3 i wyższą aktywnością Sp1. Moduluje transkrypcję regulowaną przez E2F, stymuluje proliferację i może być zaangażowany w złośliwą transformację komórek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70566
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ludwig Schwarzmayr et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 40(12), 2845-2853 (2008-07-01)
The E2F-associated phosphoprotein (EAPP) is a ubiquitous nuclear protein that interacts with the activating members of the E2F family of transcription factors and increases the activity of several cell-cycle regulated promoters in an E2F-dependent manner. Our previous studies also showed
Michael Novy et al.
Molecular biology of the cell, 16(5), 2181-2190 (2005-02-18)
E2F transcription factors play an essential role in cell proliferation and apoptosis and their activity is frequently deregulated in human cancers. In a yeast two-hybrid screen we identified a novel E2F-binding protein. Due to its strong phosphorylation we named it
P Andorfer et al.
Oncogene, 30(23), 2679-2690 (2011-01-25)
We previously identified and characterized E2F-associated phospho-protein (EAPP), a nuclear phosphoprotein that interacts with the activating members of the E2F transcription factor family. EAPP levels are frequently elevated in transformed human cells. To examine the biological relevance of EAPP, we