Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA002817
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFB7 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CI-B18 antibody produced in rabbit, Anti-Cell adhesion protein SQM1 antibody produced in rabbit, Anti-Complex I-B18 antibody produced in rabbit, Anti-NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1β-subcomplex subunit 7 antibody produced in rabbit, Anti-NADH-ubiquinone oxidoreductase B18 subunit antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
FPERKEREMVATQQEMMDAQLRLQLRDYCAHHLIRLLKCKRDSFPNFLACKQERHDWDYCEHRDYVMRMKEFERERRLLQRKKRREKKAAELAKGQGPGEVDPKV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDUFB7(4713)
Immunogen
NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1β-subcomplex subunit 7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Podjednostka 7 dehydrogenazy NADH [ubichinonu] 1 β podkompleksu jest enzymem kodowanym przez gen NDUFB7 u ludzi. Jest to jeden z wewnątrzcząsteczkowych mostków dwusiarczkowych i lokalizacji przestrzeni międzybłonowej trzech podjednostek zawierających Cx (9) C u ludzi.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, dostępnych za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86623
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Radek Szklarczyk et al.
FEBS letters, 585(5), 737-743 (2011-02-12)
Complex I (NADH:ubiquinone oxidoreductase) is the first and largest protein complex of the oxidative phosphorylation. Crystal structures have elucidated the positions of most subunits of bacterial evolutionary origin in the complex, but the positions of the eukaryotic subunits are unknown.