Kluczowe dokumenty
HPA002809
Sigma-Aldrich
Anti-FGF13 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FGF-13, Anti-FHF-2, Anti-Fibroblast growth factor 13, Anti-Fibroblast growth factor homologous factor 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 1:100- 1:250
immunofluorescence: 1-4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
STYTLFNLIPVGLRVVAIQGVQTKLYLAMNSEGYLYTSELFTPECKFKESVFENYYVTYSSMIYRQQQSGRGWYLGLNKEGEIMKGNHVKKNKPAAHFLPKPLKVAMYKEPSLHDLTEFSRSGSGTPTKSRSVSGVLNGGKSMSHNES
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FGF13(2258)
Opis ogólny
FGF13 (czynnik wzrostu fibroblastów 13), białko cytozolowe, należy do podrodziny czynników homologicznych FGF (FHF). Ulega obfitej ekspresji w neuronach hipokampa i DRG (zwoju korzenia grzbietowego). Jest zlokalizowany zNav1.6 w dojrzałych węzłach Ranviera w mielinowanych włóknach czuciowych w grzbietowym korzeniu nerwu kulszowego.
Immunogen
Fibroblast growth factor 13 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
FGF13 (czynnik wzrostu fibroblastów 13) bezpośrednio wiąże się z głównymi kanałami sodowymi, tj.Nav1.6 in vivo i in vitro w natywnych tkankach, modulując funkcję kanału Na+ i ekspresję błony. Ta interakcja ostatecznie powoduje zmiany we właściwościach przewodzenia serca. Odgrywa również kluczową rolę podczas polaryzacji i migracji neuronów w korze mózgowej i hipokampie.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74309.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chuan Wang et al.
Circulation research, 109(7), 775-782 (2011-08-06)
Fibroblast growth factor homologous factors (FHFs), a subfamily of fibroblast growth factors (FGFs) that are incapable of functioning as growth factors, are intracellular modulators of Na(+) channels and have been linked to neurodegenerative diseases. Although certain FHFs have been found
Ellen K Wittmack et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 24(30), 6765-6775 (2004-07-30)
Voltage-gated sodium channels interact with cytosolic proteins that regulate channel trafficking and/or modulate the biophysical properties of the channels. Na(v)1.6 is heavily expressed at the nodes of Ranvier along adult CNS and PNS axons and along unmyelinated fibers in the
Fei Dong et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(50), 9589-9601 (2020-11-12)
Itch can be induced by activation of small-diameter DRG neurons, which express abundant intracellular fibroblast growth factor 13 (FGF13). Although FGF13 is revealed to be essential for heat nociception, its role in mediating itch remains to be investigated. Here, we
David S Park et al.
Nature communications, 7, 12966-12966 (2016-10-05)
Fever is a highly conserved systemic response to infection dating back over 600 million years. Although conferring a survival benefit, fever can negatively impact the function of excitable tissues, such as the heart, producing cardiac arrhythmias. Here we show that
Qiao-Qiao Yang et al.
Cell reports, 35(7), 109127-109127 (2021-05-20)
The hippocampus is one of two niches in the mammalian brain with persistent neurogenesis into adulthood. The neurogenic capacity of hippocampal neural stem cells (NSCs) declines with age, but the molecular mechanisms of this process remain unknown. In this study