Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA002806
Sigma-Aldrich
Anti-CXorf36 antibody produced in rabbit
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Q8WZ11, Anti-Uncharacterized protein CXorf36 precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
SLPASSLSSLVPQVRTSYNFGRTFLGLDKCNACIGTSICKKFFKEEIRSDNWLASHLGLPPDSLLSYPANYSDDSKIWRPVEIFRLVSKYQNEISDRRICASASAPKTCSIERVLRKTERFQKWLQAKRLTPDL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CXorf36(79742)
Specyficzność
Note: The Ensemble Gene ID has changed from ENSG00000147113 in the 46:36 release of the database to ENSG00000212634 in the 48:36 release of the database.
Immunogen
Uncharacterized protein CXorf36 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CXorf36 (otwarta ramka odczytu 36 chromosomu X) jest również znany jako DIA1R (usunięte białko związane z autyzmem 1). Jego masa cząsteczkowa wynosi 48,6 kDa. Ma 62% ogólne podobieństwo do Deleted-In-Autism-1 (DIA1). Odgrywa główną rolę w regulacji ruchu molekularnego przez komórkowy szlak wydzielniczy. Może również uczestniczyć w funkcji wydzielanych czynników. Mutacja w genie DIA1R powoduje opóźnienie umysłowe sprzężone z chromosomem X (XLMR), a delecja jest związana z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASDS) i/lub XLMR.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74293
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Azhari Aziz et al.
PloS one, 6(1), e14534-e14534 (2011-01-26)
Autism spectrum disorders (ASDS) are frequently occurring disorders diagnosed by deficits in three core functional areas: social skills, communication, and behaviours and/or interests. Mental retardation frequently accompanies the most severe forms of ASDs, while overall ASDs are more commonly diagnosed