Kluczowe dokumenty
HPA002697
Sigma-Aldrich
Anti-SSRP1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Chromatin- specific transcription elongation factor 80 kDa subunit, Anti-FACT 80 kDa subunit, Anti-FACT complex subunit SSRP1, Anti-FACTp80, Anti-Facilitates chromatin transcription complex subunit SSRP1, Anti-Structure-specific recognition protein 1, Anti-hSSRP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
DDAEVSLMEVRFYVPPTQEDGVDPVEAFAQNVLSKADVIQATGDAICIFRELQCLTPRGRYDIRIYPTFLHLHGKTFDYKIPYTTVLRLFLLPHKDQRQMFFVISLDPPIKQGQTRYHFLILLFSKDEDISLTLNMNEEEVE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SSRP1(6749)
Opis ogólny
Białko rozpoznające specyficzną strukturę 1 (SSRP1), białko jądrowe, jest zaangażowane w regulację mitotycznej maszynerii mikrotubul (MT) w progresji cyklu komórkowego. Jest obecne z astralnymi i wrzecionowymi MT. Jest on regulowany w górę w proliferujących tkankach myszy i ludzkich tkankach nowotworowych. Jest również obecny w mniej odnawialnych i zróżnicowanych tkankach lub komórkach.
Immunogen
FACT complex subunit SSRP1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko rozpoznające specyficzną strukturę 1 (SSRP1) jest związane z procesami naprawy związanymi z replikacją. Podczas wydłużania transkrypcji działa jako podjednostka kompleksu FACT (ułatwiającego transkrypcję chromatyny). FACT, chaperon histonowy, jest niezbędny do odzyskiwania lub przebudowy chromatyny podczas transkrypcji i różnicowania komórek. Fosforyluje również ludzkie białko p53 w pozycji Ser-392 w połączeniu z CK2 (kinaza kazeinowa II). SSRP1 działa również jako koaktywator aktywatora transkrypcyjnego, p63, w celu zwiększenia aktywności lucyferazy zależnej od p63γ.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86222
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Orphanides et al.
Cell, 92(1), 105-116 (1998-03-07)
The requirements for transcriptional activation by RNA polymerase II were examined using chromatin templates assembled in vitro and a transcription system composed of the human general transcription factors and RNA polymerase II. Activator-induced, energy-dependent chromatin remodeling promoted efficient preinitiation complex
Shelya X Zeng et al.
The EMBO journal, 21(20), 5487-5497 (2002-10-11)
The p53 homolog p63 is a transcriptional activator. Here, we describe the identification of an HMG1-like protein SSRP1 as a co-activator of p63. Over expression of wild-type, but not deletion mutant, SSRP1 remarkably enhanced p63gamma-dependent luciferase activity, G1 arrest, apoptosis
Shelya X Zeng et al.
Molecular and cellular biology, 30(4), 935-947 (2009-12-10)
Tight regulation of microtubule (MT) dynamics is essential for proper chromosome movement during mitosis. Here we show, using mammalian cells, that structure-specific recognition protein 1 (SSRP1) is a novel regulator of MT dynamics. SSRP1 colocalizes with the spindle and midbody
Fu-Kai Hsieh et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(19), 7654-7659 (2013-04-24)
FACT (facilitates chromatin transcription) is a histone chaperone that promotes chromatin recovery during transcription, with additional roles in cell differentiation. Although several models of the action of FACT during transcription have been proposed, they remain to be experimentally evaluated. Here
Anuradha Kumari et al.
Journal of cellular biochemistry, 108(2), 508-518 (2009-07-30)
A possible role for structure-specific recognition protein 1 (SSRP1) in replication-associated repair processes has previously been suggested based on its interaction with several DNA repair factors and the replication defects observed in SSRP1 mutants. In this study, we investigated the