Kluczowe dokumenty
HPA002552
Sigma-Aldrich
Anti-FMNL3 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Formin-like 3 isoform 2 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
LLDVKELGRGMELIRRECSIHDNSVLRNFLSTNEGKLDKLQRDAKTAEEAYNAVVRYFGESPKTTPPSVFFPVFVRFIRSYKEAEQENEARKKQEEVMREKQLAQEAKKLDAKTPSQRNKWQQQE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FMNL3(91010)
Opis ogólny
FMNL (formin like) koduje białko o homologii forminy. Należy do rodziny formin z trzema innymi członkami: FMNL1, FMNL2 i FMNL3.
Immunogen
Formin-like 3 isoform 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
FMNL3 (formin like 3) jest zaangażowany w regulację szlaku sygnałowego związanego z Rho poprzez kontrolowanie polaryzacji, inwazji, migracji lub przerzutów. FMNL3 odgrywa ważną rolę w regulacji morfologii, migracji i organizacji cytoszkieletu. Może regulować wydłużanie komórek śródbłonka (EC) podczas angiogenezy. Podczas angiogenezy aktywowany FMNL3 stymuluje wyrównanie mikrotubul w celu przebudowy cytoszkieletu EC. FMNL3 kontroluje również występowanie bogatych w aktynę struktur filopodiów, które pomagają w zwiększonej migracji i inwazji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86398
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jennifer Lynch et al.
PloS one, 8(11), e78428-e78428 (2013-11-14)
MiRNAs can have pleiotropic effects by targeting multiple genes belonging to diverse signalling networks. Alternatively, miRNAs can enhance the potency of their cellular effects by targeting multiple genes within the same genetic pathway. Previously, we and others have demonstrated that
Casey Eddington et al.
Journal of cell science, 137(4) (2024-01-24)
Filopodia are slender, actin-filled membrane projections used by various cell types for environment exploration. Analyzing filopodia often involves visualizing them using actin, filopodia tip or membrane markers. Due to the diversity of cell types that extend filopodia, from amoeboid to
Clare Hetheridge et al.
Journal of cell science, 125(Pt 6), 1420-1428 (2012-01-26)
The process of angiogenesis requires endothelial cells (ECs) to undergo profound changes in shape and polarity. Although this must involve remodelling of the EC cytoskeleton, little is known about this process or the proteins that control it. We used a
Masuko Katoh et al.
International journal of oncology, 22(5), 1161-1168 (2003-04-10)
FMNL (NM_005892.2) is a 5'-truncated partial cDNA encoding a Formin-homology protein related to DAAM1, DAAM2, DIAPH1 and DIAPH2. Here, we identified three members of FMNL gene family in the human genome by using bioinformatics. FMNL1 gene, corresponding to 5'-truncated KW-13
Siau Wei Bai et al.
BMC biology, 9, 54-54 (2011-08-13)
Cell migration is essential during development and in human disease progression including cancer. Most cell migration studies concentrate on known or predicted components of migration pathways. Here we use data from a genome-wide RNAi morphology screen in Drosophila melanogaster cells