Kluczowe dokumenty
HPA002540
Sigma-Aldrich
Anti-LRRC75B antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-C22orf36, Anty-FAM211B, Anty-MGC131773
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
DVQHITRYLSSHGAVLAVLDLSFTGLSDELLHLLLPSLWALPRLTQLLLNGNRLTRATARKLTDAIKDTTKFPALAWVDLGNNVDVASLPQPLLVGLRRRLSQRTSLPTIYEGLDLEPEGSAAGATTPASTWDS
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
FAM211B (rodzina o podobieństwie sekwencji 211, członek B) jest białkiem bogatym w leucynę (LRR) obecnym w wirusach i eukariontach. Jest ono zaangażowane w różne funkcje i bierze udział w interakcjach białko-białko. Domeny LRR zwijają się w kształt podkowy (lub łuku) z równoległym arkuszem β na wklęsłej powierzchni.
Immunogen
bogate w leucynę powtórzenie zawierające 75B
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73435
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Purevjav Enkhbayar et al.
Proteins, 54(3), 394-403 (2004-01-30)
LRR-containing proteins are present in over 2000 proteins from viruses to eukaryotes. Most LRRs are 20-30 amino acids long, and the repeat number ranges from 2 to 42. The known structures of 14 LRR proteins, each containing 4-17 repeats, have
B Kobe et al.
Trends in biochemical sciences, 19(10), 415-421 (1994-10-01)
Leucine-rich repeats are short sequence motifs present in a number of proteins with diverse functions and cellular locations. All proteins containing these repeats are thought to be involved in protein-protein interactions. The crystal structure of ribonuclease inhibitor protein has revealed