Merck
HPA002473
Sigma-Aldrich
Anti-GCSAM antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GCET2, Anti-Germinal center B-cell-expressed transcript 2 protein antibody produced in rabbit, Anti-Germinal center-associated lymphoma protein antibody produced in rabbit, Anti-hGAL antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
HIAEGCFCLPWKKILIFEKRQDSQNENERMSSTPIQDNVDQTYSEELCYTLINHRVLCTRPSGNSAEEYYENVPCKAERPRESLGGTETEYSLLHMPSTDPRHARSPEDEYELLMPHRISSHFL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GCET2(257144)
Immunogen
Germinal center B-cell-expressed transcript 2 protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Germinal center-associated, signaling and motility (GCSAM) jest genem specyficznym dla centrum zarodkowego (GC), wyrażanym przez komórki nowotworowe. Ulega ekspresji w limfocytach ośrodka zarodkowego (GC) i chłoniakach wywodzących się z GC. Posiada motyw aktywacji oparty na tyrozynie immunoreceptora (ITAM). Jego ekspresja w komórkach B jest modulowana przez interleukinę-4 (IL-4). Doniesiono, że GCSAM negatywnie reguluje migrację limfocytów. Działa jako regulator w szlaku sygnałowym RhoA. Stymuluje również szybkość wymiany GDP-GTP RhoA.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86525
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Izidore S Lossos et al.
Blood, 101(2), 433-440 (2003-01-02)
We have cloned and characterized a novel human gene, HGAL (human germinal center-associated lymphoma), which predicts outcome in patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). The HGAL gene comprises 6 exons and encodes a cytoplasmic protein of 178 amino acids
Xiaoqing Lu et al.
Blood, 110(13), 4268-4277 (2007-09-08)
HGAL is a newly identified germinal center (GC)-specific gene whose expression by the tumor cells correlates with a favorable prognosis in patients with diffuse large B-cell and classical Hodgkin lymphomas. The function of HGAL is unknown. Previous studies demonstrated that
Xiaoyu Jiang et al.
Blood, 116(24), 5217-5227 (2010-09-17)
HGAL is a germinal center (GC)-specific gene that negatively regulates lymphocyte motility and whose expression predicts improved survival of patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) and classical Hodgkin lymphoma (cHL). We demonstrate that HGAL serves as a regulator of