Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA002382
Sigma-Aldrich
Anti-CDC34 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-E2- CDC34, Anti-Ubiquitin-conjugating enzyme E2 R1, Anti-Ubiquitin-conjugating enzyme E2-32 kDa complementing, Anti-Ubiquitin-protein ligase R1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LNEPNTFSPANVDASVMYRKWKESKGKDREYTDIIRKQVLGTKVDAERDGVKVPTTLAEYCVKTKAPAPDEGSDLFYDDYYEDGEVEEEADSCFGDDEDDSGT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDC34(997)
Opis ogólny
CDC34 (cykl podziału komórki 34), białko nośnikowe ubikwityny, należy do rodziny enzymów sprzęgających ubikwitynę.
Immunogen
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 R1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CDC34 (cykl podziału komórki 34) jest zaangażowany w przejście z fazy G1 do S i funkcję punktu kontrolnego w cyklu komórkowym. Działa również w koniugacji z kompleksami ligazy ubikwityny SCF. Inicjuje replikację DNA poprzez proteolityczną degradację inhibitora kinaz zależnych od cyklin (CDK). We wczesnej mitozie został znaleziony z (β)-tubuliną we wrzecionie mitotycznym, a w ostatniej fazie mitozy może przyczyniać się do funkcji wrzeciona. Promuje progresję cyklu komórkowego poprzez bezpośredni wpływ na tworzenie chromosomów i wrzeciona. CDC34, fosfoproteina, wykazuje aktywność kinazy w proliferujących komórkach poprzez fosforylację za pośrednictwem kinazy kazeinowej 2 (CK2), która dodatkowo kontroluje lokalizację i funkcję komórki CDC34.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86192
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F Reymond et al.
Journal of cell science, 113 ( Pt 10), 1687-1694 (2000-04-19)
Present in organisms ranging from yeast to man, homologues of the Saccharomyces cerevisiae ubiquitin-conjugating enzyme CDC34 have been shown to play important roles in the regulation of cell cycle progression and checkpoint function. Here we analyze the expression and intracellular
R W King et al.
Science (New York, N.Y.), 274(5293), 1652-1659 (1996-12-06)
Oscillations in the activity of cyclin-dependent kinases (CDKs) promote progression through the eukaryotic cell cycle. This review examines how proteolysis regulates CDK activity-by degrading CDK activators or inhibitors-and also how proteolysis may directly trigger the transition from metaphase to anaphase.
Keiko Takagi et al.
Biomedical reports, 7(1), 41-46 (2017-07-08)
Despite tremendous efforts to develop curative agents, there are few effective drugs for the treatment of hepatocellular carcinoma (HCC). This is predominantly due to the variations in individual HCC cases. As numerous HCC cases have no mutations in known tumor-associated
K Block et al.
The Journal of biological chemistry, 276(44), 41049-41058 (2001-09-08)
The ubiquitin-conjugating enzyme, CDC34, has been implicated in the ubiquitination of a number of vertebrate substrates, including p27(Kip1), IkappaBalpha, Wee1, and MyoD. We show that mammalian CDC34 is a phosphoprotein that is phosphorylated in proliferating cells. By yeast two-hybrid screening
H Gonen et al.
The Journal of biological chemistry, 274(21), 14823-14830 (1999-05-18)
The last step in the activation of the transcription factor NF-kappaB is signal-induced, ubiquitin- and proteasome-mediated degradation of the inhibitor IkappaBalpha. Although most of the components involved in the activation and degradation pathways have been identified, the ubiquitin carrier proteins