Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA002267
Sigma-Aldrich
Anti-IRF8 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
ICSBP, Interferon consensus sequence-binding protein, Interferon regulatory factor 8
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IRF8(3394)
Immunogen
Czynnik regulacyjny interferonu 8 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Sekwencja
QGVFVKRLCQGRVFCSGNAVVCKGRPNKLERDEVVQVFDTSQFFRELQQFYNSQGRLPDGRVLCFGEEFPDMAPLRSKLILVQIEQLYVRQLAEEAGKSCGAGSVMQAPEEPPPDQVFRMFPDICASHQRSFFRENQQIT
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
IRF8 (interferon regulatory factor 8) odgrywa istotną rolę w regulacji proliferacji i różnicowania hematopoetycznych komórek progenitorowych. Niedobór IRF8 powoduje zespół przypominający przewlekłą białaczkę szpikową (CML), co wskazuje na jego istotną rolę w rozwoju komórek szpikowych. Tworzy kompleks z innymi członkami rodziny IRF i elementem odpowiedzi stymulowanym przez IFN (ISRE) w celu regulacji ekspresji genów stymulowanych przez IFN typu I (interferony), a mianowicie IFN-α i IFN-β. Doniesiono również, że IRF8 ma zdolność hamowania aktywności wiązania DNA IRF9.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86220
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Bovolenta et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 91(11), 5046-5050 (1994-05-24)
Interferon (IFN) consensus sequence binding protein (ICSBP) is a transcription factor expressed mostly in the cells of the immune system. ICSBP belongs to the IFN regulatory factor (IRF) family, which also includes IRF-1, IRF-2, and the IFN-alpha-stimulated gene factor 3
T Holtschke et al.
Cell, 87(2), 307-317 (1996-10-18)
Interferon consensus sequence binding protein (ICSBP) is a transcription factor of the interferon (IFN) regulatory factor (IRF) family. Mice with a null mutation of ICSBP exhibit two prominent phenotypes related to previously described activities of the IRF family. The first
Tomohiko Tamura et al.
Journal of interferon & cytokine research : the official journal of the International Society for Interferon and Cytokine Research, 22(1), 145-152 (2002-02-16)
Interferon (IFN) consensus sequence binding protein (ICSBP)/IFN regulatory factor (IRF)-8 is an IFNgamma-inducible transcription factor of the IRF family and regulates transcription through multiple target DNA elements, such as IFN-stimulated response element (ISRE), Ets/IRF composite element, and IFN-gamma activation site