Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA001864
Sigma-Aldrich
Anti-VAV1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Proto-oncogene vav
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
LSWTPIAQNRGIMPFPTEEESVGDEDIYSGLSDQIDDTVEEDEDLYDCVENEEAEGDEIYEDLMRSEPVSMPPKMTEYDKRCCCLREIQQTEEKYTDTLGSIQQHFLKPLQRFLKPQDIEIIFINIEDLLRVHTHFLKEMKEAL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VAV1(7409)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
VAV1 (vav guanine nucleotide exchange factor 1), białko o masie 95 kDa, jest czynnikiem wymiany difosforanu guanozyny (GDP) na trifosforan guanozyny (GTP) Rac. Występuje w prawie wszystkich komórkach hemopoetycznych z domeną homologii Dbl, cechą charakterystyczną czynnika wymiany nukleotydów guaninowych (GEF) dla GTPaz z rodziny Rho.
Immunogen
Proto-oncogene vav recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
VAV1 (vav guanine nucleotide exchange factor 1) pomaga przyspieszyć wymianę związanego GDP na GTP. Aktywność jest kontrolowana przez substrat fosfoinozytydu (PI) 3-kinazy poprzez mechanizm zależny od Ras. VAV1 odgrywa kluczową rolę w szlakach sygnałowych zależnych od receptora antygenu komórek T (TCR). Niedobór VAV1 powoduje wadliwą proliferację indukowaną przez TCR i syntezę cytokin w komórkach T, ponieważ VAV1 zmienia sygnał aktywacji strumienia wapnia, kinazy regulowanej sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK) i czynnika transkrypcyjnego czynnika jądrowego κB (NF-κB). Doniesiono również, że w aktywacji fosfolipazy Cγ1 (PLCγ1), VAVA1 działa zarówno poprzez zależną, jak i niezależną ścieżkę kinazy fosfoinozytydu-3 (PI3K).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77489
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Matuszyk et al.
Postepy higieny i medycyny doswiadczalnej, 53(4), 531-543 (1999-11-02)
On the basis of recent reports we discuss the role of Vav in TCR-dependent signaling pathways. The Vav protein is GDP/GTP exchange factor for Rac, which initiates transduction of signals in JNK pathway. Upon stimulation of TCR by antigenic peptides
Victor L J Tybulewicz et al.
Immunological reviews, 192, 42-52 (2003-04-03)
Vav1 is a 95-kDa protein expressed in all hemopoietic cells that becomes rapidly tyrosine phosphorylated following T cell antigen receptor (TCR) stimulation. Vav1 contains multiple domains characteristic of signal transducing proteins, including a Dbl homology domain, a hallmark of a
Yanting Shen et al.
Frontiers in oncology, 11, 761643-761643 (2021-11-23)
Existing prognostic risk assessment strategies for prostate cancer (PCa) remain unsatisfactory. Similar treatments for patients at the same disease stage can lead to different survival outcomes. Thus, we aimed to explore a novel immune landscape-based prognostic predictor and therapeutic target
J Han et al.
Science (New York, N.Y.), 279(5350), 558-560 (1998-02-07)
Mitogen stimulation of cytoskeletal changes and c-jun amino-terminal kinases is mediated by Rac small guanine nucleotide-binding proteins. Vav, a guanosine diphosphate (GDP)-guanosine triphosphate (GTP) exchange factor for Rac that stimulates the exchange of bound GDP for GTP, bound to and