Merck
Wszystkie zdjęcia(9)
Kluczowe dokumenty
HPA001863
Sigma-Aldrich
Anti-PRKCD antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein kinase Cδ-type antibody produced in rabbit, Anti-nPKC-δ antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
AFNSYELGSLQAEDEANQPFCAVKMKEALSTERGKTLVQKKPTMYPEWKSTFDAHIYEGRVIQIVLMRAAEEPVSEVTVGVSVLAERCKKNNGKAEFWLDLQPQAKVLMSVQYFLEDVDCKQSMRSEDEAKFPTMNRRGAIKQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRKCD(5580)
Powiązane kategorie
Immunogen
Protein kinase Cδ-type recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza białkowa C, δ (PRKCD) należy do rodziny kinaz białkowych C (PKC), która odgrywa kluczową rolę w regulacji mitogenezy. Jest zaangażowana w regulację przeżycia komórek, proliferację i apoptozę. Mutacja w genie PRKCD powoduje pierwotne zaburzenia komórek B z ciężką autoimmunizacją. PRKCD jest zaangażowany w różne kaskady sygnalizacyjne. W limfocytach B jest zaangażowany w sygnalizację zależną od BCR (receptora komórek B) za pośrednictwem kinazy tyrozynowej Brutona i fosfolipazy Cγ2. Jest również zaangażowany w szlak sygnałowy płytkowego czynnika wzrostu (PDGF) oraz w regulację aktywności i routingu receptora insuliny (IR).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77488
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R A Blake et al.
Cell growth & differentiation : the molecular biology journal of the American Association for Cancer Research, 10(4), 231-241 (1999-05-13)
Platelet-derived growth factor BB (PDGF) stimulates DNA synthesis through a mechanism that is at least partially dependent upon Src family tyrosine kinases, although the signal transduction pathway downstream of Src is poorly understood. We have studied the signaling between Src
Elisabeth Salzer et al.
Blood, 121(16), 3112-3116 (2013-01-16)
Primary B-cell disorders comprise a heterogeneous group of inherited immunodeficiencies, often associated with autoimmunity causing significant morbidity. The underlying genetic etiology remains elusive in the majority of patients. In this study, we investigated a patient from a consanguineous family suffering
L Braiman et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 15(4), 565-574 (2001-03-27)
Certain protein kinase C (PKC) isoforms, in particular PKCs beta II, delta, and zeta, are activated by insulin stimulation. In primary cultures of skeletal muscle, PKCs beta II and zeta, but not PKC delta, are activated via a phosphatidylinositol 3-kinase