Kluczowe dokumenty
HPA001632
Sigma-Aldrich
Anti-PAG1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Csk-binding protein antibody produced in rabbit, Anti-Phosphoprotein associated with glycosphingolipid-enriched microdomains 1 antibody produced in rabbit, Anti-Transmembrane adapter protein PAG antibody produced in rabbit, Anti-Transmembrane phosphoprotein Cbp antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
PVPVKLLDENENLQEKEGGEAEESATDTTSETNKRFSSLSYKSREEDPTLTEEEISAMYSSVNKPGQLVNKSGQSLTVPESTYTSIQGDPQRSPSSCNDLYATVKDFEKTPNSTLPPAG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PAG1(55824)
Immunogen
kotwica błonowa fosfoproteiny z mikrodomenami glikosfingolipidowymi 1
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Fosfoproteina związana z mikrodomenami wzbogaconymi w glikosfingolipidy 1 jest białkiem kodowanym przez gen PAG1 u ludzi. Gen ten może odgrywać ważną rolę w hamowaniu proliferacji, inwazji i przerzutów komórek nowotworowych. Ekspresja tego genu jest obniżona w raku przełyku, co może przyczyniać się do nowotworzenia i progresji tego nowotworu. Może on działać jako nowy, obiecujący cel radiosensybilizacji raka krtani.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86494
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dong Zhou et al.
Nan fang yi ke da xue xue bao = Journal of Southern Medical University, 31(10), 1781-1783 (2011-10-27)
To investigate the expression of Csk-binding protein (CBP) in esophageal carcinoma and its association with the tumorigenesis and progression of esophageal cancer. RT-PCR and Western blotting were employed to determine the expressions of CBP at the mRNA and protein levels
Qing Ke et al.
Cancer biotherapy & radiopharmaceuticals, 27(10), 678-684 (2012-09-22)
Laryngeal carcinoma, as a malignant tumor that occurs in the head and neck region, is widely treated by radiation, but in some cases, the cancer is radioresistant to the radiotherapy. The reason for the radioresistant response needs to be clinically
Wen-juan Yu et al.
Zhonghua bing li xue za zhi = Chinese journal of pathology, 39(2), 88-94 (2010-04-15)
To screen for novel gene(s) associated with tumor metastasis, and to investigate the effect of overexpression of phosphoprotein associated with glycosphingolipid microdomains 1 (PAG1) on the biological behaviors of human prostatic cancer cell line PC-3M-1E8 in vitro. Four cDNA microarrays