Kluczowe dokumenty
HPA001598
Sigma-Aldrich
ANTI-ALX1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ALX1, Anti-CART-1, Anti-CART1, Anti-Cartilage homeoprotein 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
DNESFYSKASAGKCVQAFGPLPRAEHHVRLERTSPCQDSSVNYGITKVEGQPLHTELNRAMDNCNSLRMSPVKGMQEKGELDELGDKCDSNVSSSKKRRHRTTFTSLQLEELEKVFQKTHYP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALX1(8092)
Immunogen
Cartilage homeoprotein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen ALX1 (ALX homeobox protein 1) koduje białko, które działa zarówno jako aktywator transkrypcji, jak i represor. Rozpoznaje sekwencję palindromiczną zawierającą dwie sekwencje TAAT oddzielone trzema lub czterema parami zasad. U gryzoni funkcjonuje w przetrwaniu mezenchymy przodomózgowia oraz w różnicowaniu chondrocytów i rozwoju szyjki macicy. Mutacje w tym genie powodują wady cewy nerwowej, takie jak akrania i meroanencefalia. U kręgowców bierze udział w regulacji elementów szkieletowych kończyn, twarzy i szyi.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84721
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Charles A Ettensohn et al.
Development (Cambridge, England), 130(13), 2917-2928 (2003-05-21)
In the sea urchin embryo, the large micromeres and their progeny function as a critical signaling center and execute a complex morphogenetic program. We have identified a new and essential component of the gene network that controls large micromere specification
G Q Zhao et al.
Mechanisms of development, 48(3), 245-254 (1994-12-01)
We have examined the expression of the gene for Cart-1, a new homeodomain-containing protein, during rat embryonic development. In early embryos, Cart-1 RNA was detected at high levels in head mesenchyme, lateral mesoderm, sclerotomes and limb bud mesenchyme. These tissues
Q Zhao et al.
Nature genetics, 13(3), 275-283 (1996-07-01)
The paired-class homeobox-containing gene, Cart1, is expressed in forebrain mesenchyme, branchial arches, limb buds and cartilages during embryogenesis. Here, we show that Cart1-homozygous mutant mice are born alive with acrania and meroanencephaly but die soon after birth-a phenotype that strikingly
R L Cai
Biochemical and biophysical research communications, 250(2), 305-311 (1998-10-01)
Homeodomain proteins play important roles in animal development by controlling the expression of genes involved in determining cell fates. The recently cloned human Cart1 gene encodes a paired-class homeodomain (hCART1), whose rodent homolog is mainly expressed in early chondrocytes and