Merck
HPA001584
Sigma-Aldrich
Anti-MBNL3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cys3His CCG1-required protein antibody produced in rabbit, Anti-Muscleblind-like X-linked protein antibody produced in rabbit, Anti-Muscleblind-like protein 3 antibody produced in rabbit, Anti-Protein HCHCR antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
AQMSSLGSFPMTPSIPANPPMAFNPYIPHPGMGLVPAELVPNTPVLIPGNPPLAMPGAVGPKLMRSDKLEVCREFQRGNCTRGENDCRYAHPTDASMIEASDNTVTICMDYIKGRCSREKCKYFHPPAHLQARLKAAHHQMNHSAAS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MBNL3(55796)
Opis ogólny
MBNL3 (muscleblind-like splicing regulator 3) jest członkiem rodziny białek wiążących RNA, zwanej MBNL. U ssaków występuje trzech członków MBNL, a mianowicie MBNL1, MBNL2 i MBNL3 lub MBXL. MBNL3 jest zlokalizowany na chromosomie Xq26.2. Ekspresja tkankowa mRNA występuje głównie w łożysku.
Immunogen
Muscleblind-like protein 3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
MBNL3 (muscleblind-like splicing regulator 3) hamuje różnicowanie mięśni i bierze udział w regulacji alternatywnego splicingu pre-mRNA. Członkowie tej rodziny odgrywają rolę w regulacji alternatywnego splicingu pre-mRNA sercowej troponiny T (cTNT) i receptora insuliny (IR). Białka te są związane z patogenezą dystrofii miotonicznej (DM). Zatem białko to może być zaangażowane w patofizjologię DM.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74280
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jiayi Cao et al.
Hepatology communications, 7(7) (2023-06-14)
HCC characterizes malignant metastasis with high incidence and recurrence. Thus, it is pivotal to discover the mechanisms of HCC metastasis. TATA-box-binding protein (TBP), a general transcriptional factor (TF), couples with activators and chromatin remodelers to sustain the transcriptional activity of
Rachel M Squillace et al.
Developmental biology, 250(1), 218-230 (2002-09-26)
Growth factor withdrawal from proliferating myoblasts induces the expression of muscle-specific genes essential for myogenesis. By suppression subtractive hybridization (SSH), we have cloned a novel human cDNA that encodes a Cys3His zinc finger protein named CHCR (Cys3His CCG1-Required). CHCR is
Thai H Ho et al.
The EMBO journal, 23(15), 3103-3112 (2004-07-17)
Although the muscleblind (MBNL) protein family has been implicated in myotonic dystrophy (DM), a specific function for these proteins has not been reported. A key feature of the RNA-mediated pathogenesis model for DM is the disrupted splicing of specific pre-mRNA
Ian Holt et al.
The American journal of pathology, 174(1), 216-227 (2008-12-20)
In myotonic dystrophy, muscleblind-like protein 1 (MBNL1) protein binds specifically to expanded CUG or CCUG repeats, which accumulate as discrete nuclear foci, and this is thought to prevent its function in the regulation of alternative splicing of pre-mRNAs. There is