Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA001565
Sigma-Aldrich
Anti-SERPINI1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Neuroserpin precursor antibody produced in rabbit, Anti-Protease inhibitor 12 antibody produced in rabbit, Anti-Serpin I1 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
DESEVQIPMMYQQGEFYYGEFSDGSNEAGGIYQVLEIPYEGDEISMMLVLSRQEVPLATLEPLVKAQLVEEWANSVKKQKVEVYLPRFTVEQEIDLKDVLKALGI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SERPINI1(5274)
Immunogen
Neuroserpin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
SERPINI1 (Neuroserpin) jest inhibitorem proteazy serynowej należącym do nadrodziny serpin. Hamuje aktywatory plazminogenu i plazminę, ale nie trombinę i jest głównie wydzielany przez aksony w mózgu. Może być zaangażowany w regulację wzrostu aksonów i rozwój plastyczności synaptycznej. Defekty tego genu powodują rodzinną encefalopatię z ciałami inkluzyjnymi neuroserpiny (FENIB), która charakteryzuje się akumulacją zmutowanych polimerów neuroserpiny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85181
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Ramnefjell et al.
Oncotarget, 8(53), 90706-90718 (2017-12-07)
Lung cancer is a leading cause of cancer deaths worldwide and new biomarkers are of utmost importance. Studies have indicated that the anti-plasminogen activators SerpinB2 and Neuroserpin, and the adhesion molecule L1CAM, have a coordinated impact on development of metastasis.
Yasufumi Matsuda et al.
Cancer science, 107(5), 619-628 (2016-02-20)
An increasingly accepted concept is that the progression of colorectal cancer is accompanied by epithelial-mesenchymal transition (EMT). In our study, in order to characterize the properties of EMT in 16 colorectal cancer cell lines, the cells were first orthotopically implanted
Ruby H P Law et al.
Genome biology, 7(5), 216-216 (2006-06-02)
Serpins are a broadly distributed family of protease inhibitors that use a conformational change to inhibit target enzymes. They are central in controlling many important proteolytic cascades, including the mammalian coagulation pathways. Serpins are conformationally labile and many of the