Kluczowe dokumenty
HPA001380
Sigma-Aldrich
Anti-CDH13 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cadherin-13 precursor antibody produced in rabbit, Anti-H-cadherin antibody produced in rabbit, Anti-Heart-cadherin antibody produced in rabbit, Anti-P105 antibody produced in rabbit, Anti-T-cad antibody produced in rabbit, Anti-T-cadherin antibody produced in rabbit, Anti-Truncated-cadherin antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
sekwencja immunogenna
GTGTLLITLEDVNDNAPFIYPTVAEVCDDAKNLSVVILGASDKDLHPNTDPFKFEIHKQAVPDKVWKISKINNTHALVSLLQNLNKANYNLPIMVTDSGKPPMTNITDLRVQVCSCRNSKVDCNAAGALRFSLPSVLLLSLFSLA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH13(1012)
Opis ogólny
Kadheryna-13 jest zlokalizowana na powierzchni błony komórkowej, do której jest zakotwiczona przez cząsteczkę GPI. Gen jest zlokalizowany na chromosomie 16q24.
Immunogen
Cadherin-13 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kadheryna-13 jest białkiem adhezji komórkowej kodowanym przez gen CDH13. Jest to białko zależne od wapnia, które należy do nadrodziny kadheryn. Białko to negatywnie reguluje wzrost aksonów podczas różnicowania neuronów. Białko jest regulowane w dół podczas progresji nowotworu piersi i może służyć jako marker rozwoju raka piersi.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77492
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T J Resink et al.
FEBS letters, 463(1-2), 29-34 (1999-12-22)
T-cadherin (T-cad) is an unusual glycosylphosphatidylinositol-anchored member of the cadherin family of cell adhesion molecules. Binding of low density lipoproteins (LDLs) to T-cad can be demonstrated on Western blots of smooth muscle cell lysates, membranes and purified proteins. Using HEK293
S W Lee
Nature medicine, 2(7), 776-782 (1996-07-01)
A newly identified gene, H-cadherin, is reported. H-cadherin encodes a protein related to the cadherin superfamily of cell adhesion molecules, and its expression is shown to be significantly reduced in human breast carcinoma cell lines and breast cancer specimens. H-cadherin
Yohei Mukoyama et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 12(6), 787-796 (2007-06-19)
T-cadherin is a glycosyl-phosphatidylinositol (GPI) anchored cadherin molecule. We previously reported that T-cadherin is normally expressed on the basal keratinocytes of the epidermis and is down-regulated in cutaneous squamous cell carcinoma (SCC). We found that expression of T-cadherin in cutaneous
T Takeuchi et al.
Journal of neurochemistry, 74(4), 1489-1497 (2000-03-29)
In the present study, we first examined the expression of T-cadherin in human CNS by northern blot analysis, immunohistochemical staining, and in situ hybridization. Northern blot analysis demonstrated expression of T-cadherin in human adult cerebral cortex, medulla, thalamus, and midbrain.
Sofía Torres et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 21(21), 4892-4902 (2015-07-25)
Cancer-associated fibroblasts (CAF) are major mediators in tumor microenvironment. We investigated the changes in protein expression in colon cancer-associated fibroblasts compared with normal fibroblasts (NF) in the context of searching for prognostic biomarkers, particularly for stage II patients. CAFs and