Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA001236
Sigma-Aldrich
Anti-PLOD3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-LH3, Anti-Lysyl hydroxylase 3, Anti-Procollagen-lysine,2-oxoglutarate 5-dioxygenase 3
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
FDRNRVRIRNVAYDTLPIVVHGNGPTKLQLNYLGNYVPNGWTPEGGCGFCNQDRRTLPGGQPPPRVFLAVFVEQPTPFLPRFLQRLLLLDYPPDRVTLFLHNNEVFHEPHIADSWPQLQDHFSAVKLVGPEEAL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLOD3(8985)
Immunogen
Procollagen-lysine,2-oxoglutarate 5-dioxygenase 3 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PLOD3 (prokolagen-lizyna, 2-oksoglutaran 5-dioksygenaza 3) koduje związany z błoną homodimeryczny enzym, który katalizuje hydroksylację reszt lizylowych i O-glikozylację reszt hydroksylizylowych w peptydach kolagenopodobnych. Grupy hydroksylowe tych hydroksylizyn działają jako miejsca przyłączenia jednostek węglowodanowych i stabilizują międzycząsteczkowe wiązania kolagenowe. Enzym jest zlokalizowany w cysternach szorstkiego retikulum endoplazmatycznego. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 7q36. Niedobór aktywności hydroksylazy lizylowej obserwuje się u niektórych pacjentów z zespołem Ehlersa-Danlosa typu VIB.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77472
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Rautavuoma et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 19(1), 73-79 (2000-02-25)
Lysyl hydroxylase (LH) catalyzes the formation of hydroxylysine in collagens and related proteins by the hydroxylation of lysine residues in peptide linkages. Three isoenzymes of LH have so far been characterized. We report here that the human LH3 gene is
Antti M Salo et al.
American journal of human genetics, 83(4), 495-503 (2008-10-07)
Lysyl hydroxylase 3 (LH3, encoded by PLOD3) is a multifunctional enzyme capable of catalyzing hydroxylation of lysyl residues and O-glycosylation of hydroxylysyl residues producing either monosaccharide (Gal) or disaccharide (Glc-Gal) derivatives, reactions that form part of the many posttranslational modifications
K Passoja et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(18), 10482-10486 (1998-09-02)
Lysyl hydroxylase (EC 1.14.11.4), a homodimer, catalyzes the formation of hydroxylysine in collagens. Recently, an isoenzyme termed lysyl hydroxylase 2 has been cloned from human sources [M. Valtavaara, H. Papponen, A.-M. Pirttilä, K. Hiltunen, H. Helander and R. Myllylä (1997)
Ugljesa Djuric et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 18(10), 2029-2043 (2019-07-30)
Molecular characterization of diffuse gliomas has thus far largely focused on genomic and transcriptomic interrogations. Here, we utilized mass spectrometry and overlay protein-level information onto genomically defined cohorts of diffuse gliomas to improve our downstream molecular understanding of these lethal
M Valtavaara et al.
The Journal of biological chemistry, 273(21), 12881-12886 (1998-05-28)
We report characterization of a novel isoform of lysyl hydroxylase (lysyl hydroxylase 3, LH3). The cDNA clones encode a polypeptide of 738 amino acids, including a signal peptide. The amino acid sequence has a high overall identity with LH1 and