Kluczowe dokumenty
HPA001084
Sigma-Aldrich
Anti-GPR101 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Probable G-protein coupled receptor 101 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
RMEAKDGSLKAKEGSTGTSESSVEARGSEEVRESSTVASDGSMEGKEGSTKVEENSMKADKGRTEVNQCSIDLGEDDMEFGEDDINFSEDDVEAVNIPESLPPSRRNSNSNPPLPRCYQCKAA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR101(83550)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen GPR101 (G protein-coupled receptor 101) jest zmapowany na ludzkim chromosomie Xq26.3 i ulega ekspresji głównie w mózgu.
Immunogen
Probable G-protein coupled receptor 101 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Prawdopodobny receptor 101 sprzężony z białkiem G jest białkiem kodowanym przez gen GPR101 u ludzi. Moduluje poziom cAMP i funkcjonuje w kilku aktywnościach OUN. Jest to krytyczny wymóg dla transaktywacji GnRH-(1-5) EGFR (receptora naskórkowego czynnika wzrostu) w komórkach Ishikawa. Gen ma tylko odległą tożsamość z innymi genami GPCR, a GPR102 ma wspólną tożsamość z GPR57, GPR58 i PNR. Stwierdzono jego nadekspresję u pacjentów z uszkodzeniami przysadki mózgowej. Zmutowane geny występują głównie w guzach u pacjentów z akromegalią.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74103
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D K Lee et al.
Gene, 275(1), 83-91 (2001-09-28)
We report the identification, cloning and tissue distributions of ten novel human genes encoding G protein-coupled receptors (GPCRs) GPR78, GPR80, GPR81, GPR82, GPR93, GPR94, GPR95, GPR101, GPR102, GPR103 and a pseudogene, psi GPR79. Each novel orphan GPCR (oGPCR) gene was
Madelaine Cho-Clark et al.
Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 28(1), 80-98 (2013-11-23)
The decapeptide GnRH is known for its central role in the regulation of the hypothalamo-pituitary-gonadal axis. In addition, it is also known to have local effects within peripheral tissues. The zinc metalloendopeptidase, EC 3.4.24.15 (EP24.15), can cleave GnRH at the
Giampaolo Trivellin et al.
The New England journal of medicine, 371(25), 2363-2374 (2014-12-04)
Increased secretion of growth hormone leads to gigantism in children and acromegaly in adults; the genetic causes of gigantism and acromegaly are poorly understood. We performed clinical and genetic studies of samples obtained from 43 patients with gigantism and then
Brian Bates et al.
Brain research, 1087(1), 1-14 (2006-05-02)
This report describes the identification and characterization of the murine orphan GPCR, Gpr101. Both human and murine genes were localized to chromosome X. Similar to its human ortholog, murine Gpr101 mRNA was detected predominantly in the brain within discrete nuclei.