Merck
HPA001079
Sigma-Aldrich
ANTI-NPTXR antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CBX6, Anti-Chromobox protein homolog 6, Anti-NPTXR
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
sekwencja immunogenna
HHICIAWTTRDGLWSAYQDGELQGSGENLAAWHPIKPHGILILGQEQDTLGGRFDATQAFVGDIAQFNLWDHALTPAQVLGIANCTAPLLGNVLPWEDKLVEAFGGATKAAFDVC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NPTXR(23467)
Powiązane kategorie
Immunogen
Neuronal pentraxin receptor
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Neuronowy receptor pentraksyny jest białkiem kodowanym przez gen NPTXR u ludzi. Jest to członek nowej rodziny białek odkrytych poprzez interakcję z presynaptyczną toksyną jadu węża taipoksyną. Ulega ekspresji w regionach neuronalnych, które wyrażają NP1 i NP2. Jest zaangażowany w szlak odpowiedzialny za transport taipoksyny do synaps i może działać jako nowy szlak wychwytu neuronalnego zaangażowany w usuwanie resztek synaptycznych.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73518
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L L Kirkpatrick et al.
The Journal of biological chemistry, 275(23), 17786-17792 (2000-04-05)
Neuronal pentraxin 1 (NP1), neuronal pentraxin 2 (NP2), and neuronal pentraxin receptor (NPR) are members of a new family of proteins identified through interaction with a presynaptic snake venom toxin taipoxin. We have proposed that these three neuronal pentraxins represent
D C Dodds et al.
The Journal of biological chemistry, 272(34), 21488-21494 (1997-08-22)
We have identified the first putative integral membrane pentraxin and named it neuronal pentraxin receptor (NPR). NPR is enriched by affinity chromatography on columns of a snake venom toxin, taipoxin, and columns of the taipoxin-binding proteins neuronal pentraxin 1 (NP1)
Alice Bartolini et al.
Cancer research, 75(20), 4265-4271 (2015-08-22)
Neuronal pentraxins (NPTX) and their corresponding receptors (NPTXR) have been studied as synapse-associated proteins in the nervous system, but their role in cancer is largely unknown. By applying a multidisciplinary, high-throughput proteomic approach, we have recently identified a peptide ligand