Kluczowe dokumenty
HPA001077
Sigma-Aldrich
Anti-TRMT2A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-HTF9C, Anti-HpaII tiny fragments locus 9c protein, Anti-tRNA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LCPEAVEDARVNAQDNELSNVEFHCGRAEDLVPTLVSRLASQHLVAILDPPRAGLHSKVILAIRRAKNLRRLLYVSCNPRAAMGNFVDLCRAPSNRVKGIPFRPVKAVAVDLFPQTPHCEMLILFERVEHPNGTGVLGPHSPPAQPTPGPPDNTLQETGT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRMT2A(27037)
Immunogen
tRNA recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen TRMT2A jest również znany jako HTF9C. Ekspresja białka działa jako biomarker zwiększonego ryzyka nawrotu u pacjentek z rakiem piersi HER2+. Gen HTF9C myszy jest rozbieżnie transkrybowany ze wspólnego promotora bez TATA. Transkrypcja tego genu jest inicjowana na komplementarnej nici DNA i jest kontrolowana przez mechanizmy zależne od cyklu komórkowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73415
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Di Matteo et al.
The Journal of biological chemistry, 273(1), 495-505 (1998-02-07)
The murine Htf9-a/RanBP1 and Htf9-c genes are divergently transcribed from a shared TATA-less promoter. Transcription of both genes is initiated on complementary DNA strands and is controlled by cell cycle-dependent mechanisms. The bidirectional promoter harbors a genomic footprint flanking the
David G Hicks et al.
BMC cancer, 10, 108-108 (2010-03-24)
Over-expression of HER2 in a subset of breast cancers (HER2+) is associated with high histological grade and aggressive clinical course. Despite these distinctive features, the differences in response of HER2+ patients to both adjuvant cytotoxic chemotherapy and targeted therapy (e.g.
Monika Witzenberger et al.
Nucleic acids research, 51(16), 8691-8710 (2023-07-03)
5-Methyluridine (m5U) is one of the most abundant RNA modifications found in cytosolic tRNA. tRNA methyltransferase 2 homolog A (hTRMT2A) is the dedicated mammalian enzyme for m5U formation at tRNA position 54. However, its RNA binding specificity and functional role