Kluczowe dokumenty
HPA000868
Sigma-Aldrich
Anti-FBLN5 antibody produced in rabbit
Ab2, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Dance antibody produced in rabbit, Anti-Developmental arteries and neural crest EGF-like protein antibody produced in rabbit, Anti-FIBL-5 antibody produced in rabbit, Anti-Fibulin-5 precursor antibody produced in rabbit, Anti-UP50 antibody produced in rabbit, Anti-Urine p50 protein antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
QAQCTNGFDLDRQSGQCLDIDECRTIPEACRGDMMCVNQNGGYLCIPRTNPVYRGPYSNPYSTPYSGPYPAAAPPLSAPNYPTISRPLICRFGYQMDESNQCVDVDECATDSHQCNPTQICINTEGGYTCSCTDGYWLLEGQCLDIDEC
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FBLN5(10516)
Opis ogólny
Fibulina-5 jest białkiem kodowanym przez gen FBLN5 u ludzi i jest mapowana na chromosomie 14q31.
Immunogen
Fibulin-5 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Fibulina-5 jest wydzielaną glikoproteiną macierzy zewnątrzkomórkowej i ma zróżnicowany panel funkcji biologicznych. Może ona pełnić zarówno funkcje elastogenne, jak i pozaelastogenne. FBLN5 pośredniczy w adhezji komórek poprzez podzbiór integryn, antagonizuje angiogenezę i hamuje migrację, a także proliferację komórek śródbłonka i mięśni gładkich. Gen ten jest związany z pierwotną samoistną odmą opłucnową (PSP) u młodych pacjentów z PSP. Wyższa ekspresja FBLN5 przyczynia się do rozwoju nowych strategii terapeutycznych w szlaku FLJ10540/AKT w leczeniu raka jamy nosowo-gardłowej (NPC). Gen ten jest ściśle związany z przerzutami raka i może odgrywać negatywną rolę w rozwoju i przerzutach raka jajnika.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70453
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chung-Feng Hwang et al.
PloS one, 8(12), e84218-e84218 (2014-01-05)
Nasopharyngeal carcinoma (NPC) is known for its high metastatic potential and locoregional recurrence, although the molecular alterations that are driving NPC metastasis remain unclear at this time. This study aimed to examine the expression of fibulin-5 in NPC, correlate the
Yoshimitsu Hirai et al.
Annals of thoracic and cardiovascular surgery : official journal of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia, 18(3), 200-205 (2012-07-14)
To clarify whether fibulins-5 is associated with primary spontaneous pneumothorax (PSP) in young PSP patients. Forty-six surgically resected, fresh lung specimens were used. Patients were divided into 3 groups: younger than 25 years with pneumothorax (group Y), 25 years or
Martin Gauster et al.
Histochemistry and cell biology, 135(2), 203-213 (2011-02-04)
Fibulin-5 is a secreted extracellular matrix glycoprotein and displays a diverse panel of biological functions, which can be segregated into elastogenic as well as extra-elastogenic functions. While elastogenic functions of fibulin-5 include essential roles in early steps of elastic fibre
Assignment of fibulin-5 (FBLN5) to human chromosome 14q31 by in situ hybridization and radiation hybrid mapping.
R C Kowal et al.
Cytogenetics and cell genetics, 87(1-2), 2-3 (2000-01-21)
Qian Wang et al.
Zhonghua zhong liu za zhi [Chinese journal of oncology], 32(9), 676-680 (2010-12-03)
To investigate the expression of EVEC in ovarian carcinoma and explore its biological significance. The expression of EVEC in 22 specimens of normal ovarian tissues and 63 specimens of ovarian cancers was detected by RT-PCR and Western blotting analysis, respectively.