Kluczowe dokumenty
HPA000764
Sigma-Aldrich
Anti-KLK3 antibody produced in rabbit
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-γ-Seminoprotein antibody produced in rabbit, Anti-Kallikrein-3 antibody produced in rabbit, Anti-P-30 antigen antibody produced in rabbit, Anti-PSA antibody produced in rabbit, Anti-Prostate-specific antigen precursor antibody produced in rabbit, Anti-Semenogelase antibody produced in rabbit, Anti-Seminin antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:2500- 1:5000
sekwencja immunogenna
SHSFPHPLYDMSLLKNRFLRPGDDSSHDLMLLRLSEPAELTDAVKVMDLPTQEPALGTTCYASGWGSIEPEEFLTPKKLQCVDLHVISNDVCAQVHPQKVTKFMLCAGRWTGGKSTCSGDSGGPLVCNGVLQGITSWGSEPCA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLK3(354)
Immunogen
Prostate-specific antigen precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Anti-KLK3 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Antygen specyficzny dla prostaty (PSA lub γ-seminoproteina lub kallikreina-3 (KLK3)) jest enzymem glikoproteinowym kodowanym przez gen KLK3 u ludzi i należy do rodziny kallikrein tkankowych. Jest to regulowana przez androgeny proteaza serynowa wytwarzana zarówno przez komórki nabłonka prostaty, jak i komórki raka prostaty (PCa). PSA jest wydzielany do przewodów gruczołu krokowego (jako nieaktywny 244-aminokwasowy proenzym (proPSA), który jest aktywowany przez rozszczepienie siedmiu N-końcowych aminokwasów). Jest to główne białko w nasieniu i działa w celu rozszczepienia semenogelin w koagulacie nasiennym. PSA może odgrywać rolę w patogenezie PCa. Działa jako użyteczny biomarker raka prostaty (PCa).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST79755
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
H Liu et al.
Cell death & disease, 4, e857-e857 (2013-10-19)
Cancer stem cells (CSCs) are believed to be a promising target for cancer therapy because these cells are responsible for tumor development, maintenance and chemotherapy resistance. Finding out the critical factors regulating CSC fate is the key for target therapy
Kouji Izumi et al.
Journal of cancer research and clinical oncology, 140(8), 1413-1419 (2014-04-22)
Prostate-specific antigen (PSA) is a useful biomarker of prostate cancer (PCa). High-risk localized PCa is defined using T stage, Gleason score (GS), and PSA. However, PSA level defining high-risk PCa is at most 20 ng/mL. In PCa patients with high
Yusuke Goto et al.
British journal of cancer, 113(7), 1055-1065 (2015-09-02)
Our present study of the microRNA (miRNA) expression signature in castration-resistant prostate cancer (CRPC) revealed that the clustered miRNAs microRNA-221 (miR-221) and microRNA-222 (miR-222) are significantly downregulated in cancer tissues. The aim of this study was to investigate the functional
Takayuki Arai et al.
International journal of urology : official journal of the Japanese Urological Association, 26(4), 506-520 (2019-03-01)
To identify oncogenes regulated by micro-ribonucleic acid, miR-199a/b-3p, in metastatic castration-resistant prostate cancer. Advanced ribonucleic acid sequencing technologies were applied to construct a micro-ribonucleic acid expression signature using metastatic castration-resistant prostate cancer autopsy specimens. Ectopic expression of mature micro-ribonucleic acids
Takayuki Arai et al.
International journal of urology : official journal of the Japanese Urological Association, 26(4), 506-520 (2019-03-01)
To identify oncogenes regulated by micro-ribonucleic acid, miR-199a/b-3p, in metastatic castration-resistant prostate cancer. Advanced ribonucleic acid sequencing technologies were applied to construct a micro-ribonucleic acid expression signature using metastatic castration-resistant prostate cancer autopsy specimens. Ectopic expression of mature micro-ribonucleic acids