Kluczowe dokumenty
HPA000662
Sigma-Aldrich
Anti-SLC25A21 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Mitochondrial 2-oxodicarboxylate carrier antibody produced in rabbit, Anti-Solute carrier family 25 member 21 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PEVSLVREASRQIVAGGSAGLVEICLMHPLDVVKTRFQIQRCATDPNSYKSLVDSFRMIFQMEGLFGFYKGILPPILAETPKRAVKFFTFEQYKKLLGYVSLSPALTFAIAGLGSGLTEAIVVNPFEVVKVGL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Mitochondrialny transporter 2-oksodikarboksylanu, znany również jako transporter substancji rozpuszczonych z rodziny 25, członek 21 (SLC25A21), jest białkiem kodowanym przez gen SLC25A21 u ludzi. Należy do dużej rodziny transporterów kodowanych jądrowo. Jest zlokalizowany w wewnętrznej błonie mitochondrialnej. Posiada trójdzielną strukturę z sześcioma transbłonowymi α-helisami i 3-krotnie powtórzonymi motywami sygnaturowymi.
Immunogen
Mitochondrial 2-oxodicarboxylate carrier recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina nośników substancji 25, członek 21 (SLC25A21) jest zaangażowana w kilka szlaków metabolicznych i funkcji komórkowych. Gen ten odgrywa ważną rolę w metabolizmie. Mutacja w tym genie powoduje kilka chorób. Defekt ludzkiego SLC25A21 może powodować kwasicę 2-oksoadypinianową, wrodzony błąd metabolizmu lizyny, tryptofanu i hydroksylizyny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70389
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Fiermonte et al.
The Journal of biological chemistry, 276(11), 8225-8230 (2000-11-18)
In Saccharomyces cerevisiae, the genes ODC1 and ODC2 encode isoforms of the oxodicarboxylate carrier. They both transport C5-C7 oxodicarboxylates across the inner membranes of mitochondria and are members of the family of mitochondrial carrier proteins. Orthologs are encoded in the
Ferdinando Palmieri
Molecular aspects of medicine, 34(2-3), 465-484 (2012-12-26)
SLC25 is a large family of nuclear-encoded transporters embedded in the inner mitochondrial membrane and in a few cases other organelle membranes. The members of this superfamily are widespread in eukaryotes and involved in numerous metabolic pathways and cell functions.