Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA000649
Sigma-Aldrich
Anti-NAGA antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-α-Galactosidase B antibody produced in rabbit, Anti-α-N-Acetylgalactosaminidase precursor antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
WLAWERFRCNINCDEDPKNCISEQLFMEMADRMAQDGWRDMGYTYLNIDDCWIGGRDASGRLMPDPKRFPHGIPFLADYVHSLGLKLGIYADMGNFTCMGYPGTTLDKVVQDAQTFAEWKVDMLKLDGCFST
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NAGA(4668)
Immunogen
α-N-Acetylgalactosaminidase precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
α-N-acetylogalaktozaminidaza ((alfa-NaGalase) jest enzymem kodowanym przez gen NAGA u ludzi. Jest to lizosomalna egzoglikozydaza, która rozszczepia końcowe reszty α-N-acetylogalaktozaminy z glikopeptydów i glikolipidów. Niedobór aktywności α-NAGAL skutkuje lizosomalnymi zaburzeniami spichrzeniowymi - chorobą Schindlera i chorobą Kanzaki u ludzi. Jego niedobór jest zaburzeniem lizosomalnym z klinicznie bardzo różnymi postaciami niemowlęcymi i dorosłymi. α-NaGalase gromadzi się w surowicy pacjentów z rakiem i jest odpowiedzialna za deglikozylację białka Gc, które jest prekursorem kaskady aktywacji makrofagów, w której pośredniczy GcMAF, co prowadzi do immunosupresji u pacjentów z zaawansowanym rakiem.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73533
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Saharuddin B Mohamad et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology, 132(1), 1-8 (2002-06-14)
Alpha-N-acetyl galactosaminidase (alpha-NaGalase) has been reported to accumulate in serum of cancer patients and be responsible for deglycosylation of Gc protein, which is a precursor of GcMAF-mediated macrophage activation cascade, finally leading to immunosuppression in advanced cancer patients. We studied
Nathaniel E Clark et al.
Journal of molecular biology, 393(2), 435-447 (2009-08-18)
alpha-N-acetylgalactosaminidase (alpha-NAGAL; E.C. 3.2.1.49) is a lysosomal exoglycosidase that cleaves terminal alpha-N-acetylgalactosamine residues from glycopeptides and glycolipids. In humans, a deficiency of alpha-NAGAL activity results in the lysosomal storage disorders Schindler disease and Kanzaki disease. To better understand the molecular
A Chabás et al.
Journal of inherited metabolic disease, 30(1), 108-108 (2006-12-16)
alpha-N-Acetylgalactosaminidase deficiency is a lysosomal disorder with clinically very different infantile and adult forms. To date, 12 patients from eight families are known. Neuroaxonal dystrophy or moderate psychomotor retardation, without visceral involvement, have been reported in the infantile form. We