Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA000600
Sigma-Aldrich
Anti-ABHD4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-α/β-Hydrolase 4 antibody produced in rabbit, Anti-lyso-N-Acylphosphatidylethanolamine lipase antibody produced in rabbit, Anti-Abhydrolase domain-containing protein 4 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
ADDLEQQSQGWLSSWLPTWRPTSMSQLKNVEARILQCLQNKFLARYVSLPNQNKIWTVTVSPEQNDRTPLVMVHGFGGGVGLWILNMDSLSARRTLHTFDLLGFGRSSRPAFPRDPEGAEDEFVTSIETWRETMGIPSMILLGHSLGGF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABHD4(63874)
Immunogen
Abhydrolase domain-containing protein 4 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-ABHD4 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
ABHD4 (domena αβ hydrolazy zawierająca 4) jest genetycznym regulatorem odporności i wrażliwości na anoikis. Działa jako (lizo)N-acylofosfatydyloetanoloaminy(NAPE) - selektywna lipaza w niezależnym od NAPE-PLD (fosfolipazy D) szlaku biosyntezy NAE(N-acyloetanoloamin). NAE są lipidami sygnalizacyjnymi, które funkcjonują w różnych procesach fizjologicznych, takich jak nocycepcja, funkcje poznawcze, lęk, apetyt i stan zapalny.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70348
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Short time incubation at low temperature for retrieval of some antigens from formalin-fixed and paraffin-embedded tissues.
Abdulai, S M, et al.
Journal of Histotechnology, 35, 74-79 (2012)
Craig D Simpson et al.
Apoptosis : an international journal on programmed cell death, 17(7), 666-678 (2012-04-11)
Acquisition of resistance to anchorage dependant cell death, a process termed anoikis, is a requirement for cancer cell metastasis. However, the molecular determinants of anoikis resistance and sensitivity are poorly understood. To better understand resistance to anoikis we conducted a
Gabriel M Simon et al.
The Journal of biological chemistry, 281(36), 26465-26472 (2006-07-05)
N-Acyl ethanolamines (NAEs) are a large class of signaling lipids implicated in diverse physiological processes, including nociception, cognition, anxiety, appetite, and inflammation. It has been proposed that NAEs are biosynthesized from their corresponding N-acyl phosphatidylethanolamines (NAPEs) in a single enzymatic